Merck
SML3106
Sigma-Aldrich
7ACC2
≥98% (HPLC)
別名:
7-(N-Benzyl-N-methylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid, 7-ACC2, 7-Aminocarboxycoumarin 2, 7-[Benzyl(methyl)amino]-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid, 7-[Methyl(phenylmethyl)amino]-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥14,700
25 MG
¥47,000
¥14,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥14,700
25 MG
¥47,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15NO4
CAS番号:
分子量:
309.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥14,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(O)C1=CC2=C(C=C(C=C2)N(C)CC3=CC=CC=C3)OC1=O
InChI
1S/C18H15NO4/c1-19(11-12-5-3-2-4-6-12)14-8-7-13-9-15(17(20)21)18(22)23-16(13)10-14/h2-10H,11H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
XTKDQPFUOFAMRL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
7ACC2 is a monocarboxylate transporters MCT1 & MCT4 (SLC16A1 & SLC16A3) inhibitor that affects lactate uptake-dependent cancer growth in cultures (uptake/proliferation IC50 = 59/220 nM; MCT1/4-expressing SiHA cervix cancer in the absence of glucose) and in vivo (3 mg/kg/day i.p.; SiHa, HCT116, MCF-7 in mice), without affecting lactate efflux or the survival of highly glycolytic HL-60 (MCT1) or MDA-MB231 (MCT4) cancer cells. Unlike the MCT1/2 inhibitor AR-C155858, 7ACC2 does not block MCT1-mediated uptake of the anti-cancer drug 3-bromopyruvate (3-BP).
Monocarboxylate transporters MCT1 & MCT4 (SLC16A1 & SLC16A3) inhibitor that blocks lactate update-dependent cancer growth in vitro and in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3106-25MG:
SML3106-VAR:
SML3106-5MG:
SML3106-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)