SML0675
α-Methylnorepinephrine
≥95% (HPLC)
別名:
α-(1-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol, (-)-α-Methylnorepinephrine, 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, L-4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, (-)-Nordefrin, (-)3,4-Dihydroxynorephedrine, Corbadrine, Levonordefrin
サイズを選択してください
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@H]([C@H](O)c1cc(c(cc1)O)O)C
InChI
1S/C9H13NO3/c1-5(10)9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-5,9,11-13H,10H2,1H3/t5-,9-/m0/s1
InChI Key
GEFQWZLICWMTKF-CDUCUWFYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0675-BULK:
SML0675-VAR:
SML0675-10MG:
SML0675-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.