サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥26,800 |
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥61,900 |
この商品について
製品名
(±)-ノルエピネフリン (+)-重酒石酸塩,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
C[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C5H8O5/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h1-3,8,10-12H,4,9H2;2-3,6H,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t;2-,3-/m.1/s1
InChI key
PDZZSMDCBWCGRN-GEHKUQKJSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description - | description solid | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 99% |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information - | Gene Information - |
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
A0937-1G: + A0937-250MG: + A0937-VAR: + A0937-5G: + A0937-BULK:
jan