Merck
43456
Sigma-Aldrich
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid
≥98.0%
別名:
(+)-DPTA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,400
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,400
About This Item
化学式:
[(CH3)3CCO2CH(CO2H)-]2
CAS番号:
分子量:
318.32
Beilstein:
6894779
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
eCl@ss:
39021705
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0%
光学活性
[α]20/D +23.5±1°, c = 1.7% in dioxane
mp
127-130 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-13(2,3)11(19)21-7(9(15)16)8(10(17)18)22-12(20)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3,(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
UFHJEZDFEHUYCR-YUMQZZPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid is a chiral protonating agent (CPA).[1]
その他情報
Reagent for the "deracemization" of carbonyl compounds by enantio-selective protonation of enamines or Li-enolates [2][3][4]; Synthesis of optically active α-amino acids [5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
43456-5G:
43456-BULK:
43456-VAR:
43456-INTR:
43456-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deracemisation par protonation enantioselective.
L. Duhamel, J.-C. Plaquevent
Tetrahedron Letters, 2285-2285 (1977)
Enantioselective protonations: fundamental insights and new concepts.
Duhamel L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(23) (2004)
Deracemization by enantioselective protonation. A new method for the enantiomeric enrichment of. alpha.-amino acids.
L. Duhamel, J.-C. Plaquevent
Journal of the American Chemical Society, 100, 7415-7415 (1978)
Ligand exchange in asymmetric reactions of lithium enolates: application to the deracemization of a-aminoacids.
L. Duhamel et al.
Tetrahedron Letters, 27, 4975-4975 (1986)
L. Duhamel
Bulletin de la Societe Chimique De France, II, 421-421 (1984)