Merck
P7791
Sigma-Aldrich
プラゾシン 塩酸塩
≥99.0% (HPLC), powder, α1-adrenoceptor antagonist
別名:
1-(4-アミノ-6,7-ジメトキシ-2-キナゾリニル)-4-(2-フラニルカルボニル)ピペラジン 塩酸塩, フラゾシン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21N5O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
419.86
Beilstein:
4303561
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
プラゾシン 塩酸塩, ≥99.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: 0.5 mg/mL
methanol: 6 mg/mL
dilute aqueous acid: insoluble
SMILES記法
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)c4ccco4
InChI
1S/C19H21N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
InChI Key
WFXFYZULCQKPIP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プラゾシンはα-アドレナリン遮断薬の一種です。 末梢血管を拡張させる降圧薬とされています。プラゾシンはキナゾリンの誘導体です。
アプリケーション
プラゾシン塩酸塩は次の用途で使用されています:
  • マウスの交感神経性血管収縮を媒介するα1-アドレナリン受容体の遮断
  • ラットの胃内に投与されるα1-アドレナリン受容体遮断薬として
  • 腎機能に及ぼす影響を評価するために、マウスの左心室にイヌリンとともに投与される血管拡張薬として
生物化学的/生理学的作用
末梢のα1-アドレナリン受容体拮抗による血管拡張薬として使用されます。プラゾシンは慢性心的な外傷後ストレス障害(PTSD)の治療に使用されます。 血管を弛緩させることで血圧を下げる役割を果たし、したがって高血圧の治療に使用されます。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のα1-Adrenoceptors(α1アドレナリン受容体)α2-Adrenoceptors(α2アドレナリン受容体)およびMelatonin Receptors(メラトニン受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、ADME、毒性学および神経科学の研究で注目される製品です。注目される製品をご覧になりたい場合は、ADME 、毒性学および神経科学をご参照ください。その他の研究用途の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
注意
吸湿性で光に不安定です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P7791-BULK:
P7791-250MG:
P7791-50MG:
P7791-VAR:
P7791-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Haptoglobin reduces renal oxidative DNA and tissue damage during phenylhydrazine-induced hemolysis
Lim Y K, et al.
Kidney International, 58(3), 1033-1044 (2000)
Enhanced salt sensitivity following shRNA silencing of neuronal TRPV1 in rat spinal cord
Yu S Q and Wang D H
Acta Pharmacologica Sinica, 32(6), 845-845 (2011)
Murray A Raskind et al.
The American journal of psychiatry, 170(9), 1003-1010 (2013-07-13)
The authors conducted a 15-week randomized controlled trial of the alpha-1 adrenoreceptor antagonist prazosin for combat trauma nightmares, sleep quality, global function, and overall symptoms in active-duty soldiers with posttraumatic stress disorder (PTSD) returned from combat deployments to Iraq and
Stal Saurav Shrestha et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(1), 141-146 (2014-01-05)
The PET radioligand (11)C-CUMI-101 was previously suggested as a putative agonist radioligand for the serotonin 1A (5-hydroxytryptamine 1A [5-HT1A]) receptor in recombinant cells expressing human 5-HT1A receptor. However, a recent study showed that CUMI-101 behaved as a potent 5-HT1A receptor
Prazosin in the treatment of PTSD
Green, Ben
Journal of Psychiatric Practice, 20(4), 253-259 (2014)
資料
Gain a deeper understanding of the various types of receptor agonists and antagonists, including full, partial, and inverse agonists and competitive/reversible and non-competitive/irreversible antagonists.
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
すべて表示
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究