product name
(−)-エピネフリン,
品質水準
mp
215 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
rat ... Adra1a(29412) , Adra2a(25083) , Adrb1(24925) , Adrb2(24176) , Drd1a(24316) , Drd2(24318)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
再構成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E4250-VAR:
E4250-BULK:
E4250-5G:
E4250-10G:
E4250-100G:
E4250-1G:
試験成績書(COA)