Merck
S5265
Sigma-Aldrich
ストレプトリシン O 化膿レンサ球菌 由来
lyophilized powder, Protein ~3 % by Lowry, 25,000-50,000 U/vial
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25000 UNITS
¥33,750
¥33,750
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25000 UNITS
¥33,750
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.85
¥33,750
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
25,000-50,000 U/vial
分子量
native 69 kDa
組成
Protein, ~3% Lowry
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
white
溶解性
H2O: soluble 1 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Streptococcus pyogenes MGAS8232 ... slo(993428)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ストレプトリジンOは化膿連鎖球菌(Streptococcus pyogenes)により分泌される毒素であり、膜孔形成細菌の細胞溶解素のプロトタイプ・メンバーです。 大きな分子や荷電分子を細胞に取り込めるようにするための細胞膜の透過化に使用します。 高分子の送達研究に使用します[1]。 抗がん剤として有望であり、自殺遺伝子によるがん治療の研究に使用されます[1]
真核細胞のコレステロールに富む原形質膜に穴(可逆的な細孔)を作成するために使用され、タンパク質(最大100 kDa)およびsiRNAなどの分子により選択的な透過性を可能にします。
膜を透過性にして、大型分子および荷電分子を細胞に取り込むことができるようにします。
生物化学的/生理学的作用
ストレプトリジンOは分子量がf62 kDaである単一ポリペプチド鎖を持ちます。 ストレプトリジンOは膜コレステロールに結合してオリゴマーを形成し、45~50単位から構成される環状構造を形成します。 この環状構造は、膜内にはまり込んでDNA、RNA、ペプチドおよびタンパク質が通過する可能性がある大きな孔(25~30 nm)を形成します[1]。 チオールにより活性化されます。 ニンニクの活性成分であるアリシンにより阻害されます[2]
動物細胞膜を透過性にする、チオ-ル活性化毒素です。
動物細胞膜を透過性にする、チオ-ル活性化毒素です。 このタンパク質は、モノマ-として細胞膜のコレステロ-ルに結合し、重合して、>12 nmの細孔を取り囲む大型の円弧状および環状の構造を形成します。
包装
25 KU
単位の定義
1 unitは、37°Cで30分間培養した後、pH 7.4のリン酸緩衝食塩水中に2%赤血球懸濁液が50%溶解する酵素量です。
物理的形状
Trisバッファ-塩、アジ化ナトリウム、PMSF、EDTAを含有する、凍結乾燥粉末
その他情報
容器を密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S5265-VAR:
S5265-BULK:
S5265-25KU:4548173211015
S5265-25KU-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chen Chen et al.
Nanoscale, 10(11), 5154-5162 (2018-03-02)
Exosomes are small membrane vesicles secreted by a wide variety of cells. Studies have demonstrated that exosomal miRNAs can influence the biological processes of recipient cells. Therefore, direct imaging and tracking of exosomal miRNAs in living recipient cells are essential
Neurotransmitter interactions related to central dopamine neurons.
K G Lloyd
Essays in neurochemistry and neuropharmacology, 3, 129-207 (1978-01-01)
Wan Seok Yang et al.
Molecular cancer therapeutics, 5(6), 1610-1619 (2006-07-05)
We cloned the streptolysin O gene from the Streptococcus pyogenes genome and tested the possibility of using it as an anticancer reagent. Transient transfection of the streptolysin O gene efficiently killed 293T cells after 12 hours of transfection as determined
Stefanie Klar et al.
Journal of occupational medicine and toxicology (London, England), 16(1), 32-32 (2021-08-14)
Workers of agriculture and intensive life stock farming are exposed to highly contaminated workplaces. Bioaerosol exposures are suspected to trigger respiratory health effects of the workers. So far, risk evaluation of bioaerosols has been assessed through the infectivity of comprising
John Popovich et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 527-527 (2020-06-26)
Pore-forming and hemolytic toxins are bacterial cytotoxic proteins required for virulence in many pathogens, including staphylococci and streptococci, and are notably associated with clinical manifestations of disease. Inspired by adsorption properties of naturally occurring aluminosilicates, we engineered inexpensive, laboratory-synthesized, aluminosilicate
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf