Merck
SAE0089
Sigma-Aldrich
ストレプトリジンO 化膿レンサ球菌 由来
≥1,000,000 units/mg protein, recombinant, lyophilized powder, expressed in E. coli
別名:
ストレプトリシン O 化膿レンサ球菌 由来, SLO
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 KU
¥39,300
¥39,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 KU
¥39,300
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
308-500-3
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥39,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
比活性
≥1,000,000 units/mg protein
分子量
60 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ストレプトリジンO(SLO)は免疫原性であり、酸素に不安定な毒素であり、溶血性菌体外毒素であり、ジチオトレイトールにより可逆的に活性化されます。[1] group Aの大半の株およびgroup Cの多くの株およびG Streptococciの増殖中、ストレプトリジンSなどのその他の毒素については細胞外培地に遊離されます。[1,2] SLOおよびストレプトリジンSは互いに異なり、SLOは免疫原性であり酸素に不安定であるが、ストレプトリジンSは酸素に安定であり免疫原性ではなく、キャリアタンパクと結合しているときのみ活性を示します。[3] SLOの溶血活性はコレステロール含有脂質内の多量体ナノポア形成により媒介されます。
SLOは、細胞の透過処理または溶血にも使用されます。SLOによる溶血感受性は様々な動物種の赤血球により大きく異なります。[1] SLOによる細胞の透過処理は多数の細胞型および様々な手法で行われています。例えば、以下の用途に使用されます;アンチセンスオリゴヌクレオチドの培養真核細胞への導入;[3]ヒトTリンパ球における、グアニンヌクレオチドアナログがホスファチジルイノシトールの代謝およびタンパクキナーゼC(PKC)活性化に及ぼす作用の検証;[4]脂質二重膜内のコレステロール酸化のモニタリング;[5]および外部のフルオロフォアを用いた生存細胞内のタンパクの標識。[6]
アプリケーション
膜を透過性にして、大型分子および荷電分子を細胞に取り込むことができるようにします。
生物化学的/生理学的作用
動物細胞膜を透過性にする、チオ-ル活性化毒素です。
動物細胞膜を透過性にする、チオ-ル活性化毒素です。 このタンパク質は、モノマ-として細胞膜のコレステロ-ルに結合し、重合して、>12 nmの細孔を取り囲む大型の円弧状および環状の構造を形成します。
本製品は、大腸菌の遺伝子組換え発現により産生され、SLO (Uniport ID:P0DF96 aa 34-571)の完全なネイティブタンパク配列を含んでいます。追加の精製タグはなく、計算上の分子量は60,144ダルトンです。本材料は、20 mM Hepesナトリウム塩pH 7.5、150 mM塩化ナトリウムおよび2 mM EDTAを含む溶液から凍結乾燥します。
単位の定義
1単位は、リン酸緩衝液中2%ヒト赤血球懸濁液50 uL(pH 7.4、37℃、30分)を50%溶血させます。
Hepes緩衝液塩およびEDTAを含有する凍結乾燥粉末
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAE0089-100KU-PW:
SAE0089-100KU:
SAE0089-BULK:
SAE0089-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Atsushi Shoji et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 128, 455-461 (2016-07-01)
Streptolysin O (SLO), which recognizes sterols and forms nanopores in lipid membranes, is proposed as a sensing element for monitoring cholesterol oxidation in a lipid bilayer. The structural requirements of eight sterols for forming nanopores by SLO confirmed that a
Labeling Proteins Inside Living Cells Using External Fluorophores for Fluorescence Microscopy.
Kai Wen Teng et al.
eLife, 6 (2017-02-02)
Production, purification, and assay of streptolysin O.
J E Alouf et al.
Methods in enzymology, 165, 52-59 (1988-01-01)
J D Graves et al.
The Biochemical journal, 265(2), 407-413 (1990-01-15)
A method of membrane permeabilization of T lymphocytes with the bacterial cytotoxin streptolysin O has allowed the effect of guanine nucleotide analogues on phosphatidylinositol metabolism and protein kinase C (PKC) activation to be investigated. The data demonstrate that, in permeabilized
E L Barry et al.
BioTechniques, 15(6), 1016-1018 (1993-12-01)
Cellular uptake of antisense oligonucleotides is critical to their ability to inhibit gene expression. In the present study, phosphodiester oligodeoxynucleotides were introduced into cells during brief permeabilization with the pore-forming agent streptolysin O. The extent of antisense inhibition was dependent
質問
  1. I purchased SAE0089 (streptolysin o). I see in many protocols and one of your datasheets that Streptolysin o should be treated with 10 mM dithiothreitol before using it. However, I don't see that indication anywhere for SAE0089. Do I still need to treat it with DTT?
    1 回答
    1. Upon verification, the laboratory has not characterized the biological activity of SAE0089. However, it is known to be reversibly inactivated by oxidation, where the active form is present in a reduced format. Therefore, just prior to application, one could activate it by incubation with DTT for about 15 minutes at 37 degrees Celsius.