サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 100 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥35,700 | |
| 500 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥90,400 |
¥35,700
在庫あり出荷可能詳細
biological source
rabbit muscle
form
lyophilized
packaging
pkg of 100 mg (10127566001), pkg of 500 mg (10736988001)
manufacturer/tradename
Roche
color
white to light yellow
optimum pH
6.0-7.0(reverse reaction), 9.0(forward reaction)
solubility
water: soluble
suitability
suitable for immunoprecipitation
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
ATPase <0.001%, HK <0.001%, myokinase <0.001%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... CKM(100009056)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Preparation Note
0.1 Mイミダゾールバッファーに溶解してください;等分して-15~-25℃で保存してください。
-15~-25℃で約4週間安定です。
凍結及び融解を繰り返さないでください。
0.5%NaHCO3溶液に溶解してください。
凍結させないでください。光を避けて保存してください。
2~8℃で保存した場合、2~3日間安定です。
あるいは、
30 mMグリシンバッファー(pH 9.0、0.2 mM DTT含有)に溶解してください。
2~8℃で保存した場合、2~3日間安定です。
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information rabbit ... CKM(100009056) | Gene Information human ... CKB(1152), CKM(1158) | Gene Information - | Gene Information human ... CKB(1152), CKM(1158) |
| biological source rabbit muscle | biological source - | biological source - | biological source human heart |
| form lyophilized | form - | form crystalline | form liquid |
| suitability suitable for immunoprecipitation | suitability - | suitability - | suitability suitable for tissue |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| optimum pH 6.0-7.0(reverse reaction), 9.0(forward reaction) | optimum pH - | optimum pH - | optimum pH - |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 10736988001 | 04061838674937 |
| 10127566001 | 04061838667335 |