Merck
11699695001
Roche
ATP Bioluminescence Assay Kit CLS II
sufficient for 800 assays (tubes), kit of 1 (2 components), suitable for detection
別名:
生物発光アッセイ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
アッセイ
>98%
品質水準
使用法
sufficient for 800 assays (tubes)
包装
kit of 1 (2 components)
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
15-25 °C optimum reaction temp.
アプリケーション
detection
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
ATP生物発光アッセイは、高度のマイクロカウント法です。これは、輝く冷光を生じるホタルの能力に基づいて働きます。すべてのcytohexdrin濃度に対する増殖の増加は、ATP生物発光アッセイにより測定できます。
特異性
ATP Bioluminescence Assay Kit CLS IIは、酵素の速度論研究および代謝研究のために一定の光シグナルが必要とされる用途、または組合せ酵素アッセイが適用される場合に特別に開発されました。ATP測定を手動で行う場合、CLS Kitを使用すれば、一定のシグナル発生のため高い再現性が得られます。
本キットの感度は、高感度範囲での測定に推奨されるATP Bioluminescence Assay Kit HS IIと比べて、10倍低下しています。ATP Bioluminescence Assay Kit HS IIは、効率的な細胞溶解試薬が含まれているため、微生物または動物細胞中のATPの検出に使用できます。
アプリケーション
ATP Bioluminescence Assay Kit CLS IIは、H+-ATPシンターゼのATP合成活性の測定、ATP生物発光アッセイおよびATPレベルの細胞内測定に使用されています。
ATP Bioluminescence Assay Kit CLS IIは、チューブ照度計およびマイクロプレートフォーマット照度計において簡単に使用できるように最適化されています。本キットは、数分間持続する一定の光シグナルを示します。本キットは、共役酵素反応における速度論研究およびATP測定に非常に適しています。
より高感度のATP測定には、ATP Bioluminescence Assay Kit HS IIを使用します。
包装
1キットに2コンポーネントが含まれています。
調製ノート
ワーキング濃度:ワーキング範囲:10-6 to 10-11 M ATP
ワーキング溶液:ワーキング溶液の調製
ルシフェラーゼ試薬
慎重に10 mLの再蒸留水を加えてボトル1本の内容物全体を溶解します。攪拌も振盪もせずに0~4℃で5分間インキュベートします。慎重にボトルを回転させることにより、混合して均一な溶液にします。振盪しないでください。試薬は15~25℃で保存すると1日間、0~4℃保存では1週間安定です。ただし、この間に光活性がわずかに失われるため(5日後に約20%)、日々標準曲線を設定します。
ATP標準品
各ボトルには約10 mgのATP(純度 >98%、Mr 605.2)が含有されています。ATPの正確な量は、標識に表示されているようにロットごとに個別に決定されます。適切な量の再蒸留水を追加して、ボトル1本の内容物を溶解し、それぞれ最終濃度を10 mg/mLまたは16.5 mMとします(例:960 μL~9.60 mgのATP)。
再構成
Rocheは、ルシフェラーゼ試薬を緩衝液中ではなく水中で復元構成することを推奨します。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Luciferase Reagent, lyophilized (8)
  • ATP Standard, lyophilized (for calibration) (4)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Role of glucose metabolism and ATP in maintaining PINK1 levels during Parkin-mediated mitochondrial damage responses.
Lee S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(2), 904-917 (2014)
Intracellular assessment of ATP levels in Caenorhabditis elegans.
Palikaras K and Tavernarakis N
Bio-protocol, 6(23), e22048-e22048 (2016)
Bioluminescence & Chemiluminescence: Progress & Current Applications (2002)
Schuyler Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 290(2), 904-917 (2014-11-19)
Mutations in several genes, including PINK1 and Parkin, are known to cause autosomal recessive cases of Parkinson disease in humans. These genes operate in the same pathway and play a crucial role in mitochondrial dynamics and maintenance. PINK1 is required
A novel role of the mitochondrial permeability transition pore in (?)-gossypol-induced mitochondrial dysfunction.
Warnsmann V, et al.
Mechanisms of Ageing and Development, 170, 45-58 (2018)