S5171
Human Fibronectin
formulated with recombinant human fibronectin fragment III-C expressed in E. coli and fibronectin from human plasma, liquid, 2 mg/mL, suitable for cell culture
別名:
sFN
サイズを選択してください
¥62,100
サイズを選択してください
About This Item
¥62,100
おすすめの製品
関連するカテゴリー
アプリケーション
構成
注意
調製ノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
S5171-BULK:
S5171-.5MG:
S5171-VAR:
S5171-.5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An experiment to directly compare three methods of lentiviral transduction of Jurkat cells was conducted in order to determine the method that yields the greatest transduction efficiency.
Methods for lentiviral transduction of Jurkat cells were compared. Spinoculation was compared with overnight incubation with polybrene (hexadimethrine bromide) and fibronection-coated plates.
フィブロネクチン(FN)は、細胞外マトリックスの線維の集合と細胞相互作用において極めて重要な役割を果たしています。
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
プロトコル
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.