Merck
P0899
Sigma-Aldrich
ポリ-D-リシン 臭化水素酸塩
suitable for cell culture, Mol wt 70,000-150,000
別名:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
ポリ-D-リシン 臭化水素酸塩, mol wt 70,000-150,000
フォーム
solid
品質水準
分子量
70,000-150,000
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<10% water (Karl Fischer)
white to off-white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
官能基
amide
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ-D-リジン臭化水素酸塩(PDLHB)は、正電荷を持つ水溶性のポリアミノ酸であり、生物学や生物医学で幅広く使用されています。PDLHBは、表面への細胞接着を促進するためによく使用されるため、細胞培養、顕微鏡検査、および神経科学の研究にとって極めて重要です。PDLHBは、組織工学や薬物送達の研究にも使用されています。ポリ-D-リジンの主な機能は、表面への強固な細胞接着を促進すること、および正電荷を利用して細胞表面上の負の電荷を持つタンパク質や分子と結合することによって細胞を引きつけて固定することに依存しています。この機能は、細胞培養皿やプレートをコーティングする際に特に有用です。信頼性の高い細胞接着を確保する上でこの機能は極めて重要であり、初代細胞や特定のがん細胞などの困難な細胞タイプに関しては特に重要であることが分かっています。 顕微鏡検査および神経科学の用途においては、PDLHBでコーティングした基質は細胞、組織、およびニューロンをスライドや培養皿にシームレスに付着できることから注目の的となっています。これにより、これらの生物学的要素の細部にいたる観察と調査が促進されるため、PDLHBは綿密な研究を行う上で不可欠なリソースとなっています。さらに、PDLHBは、細胞増殖スキャフォールドの形成を支持することによって、その用途を組織工学にまで拡大しています。PDLHBでコーティングしたこれらのスキャフォールドは、天然の細胞環境を厳密に再現して、効果的な治癒と再生を促進します。薬物送達の分野では、PDLHBはカプセル化された薬物の保護シールドとして機能し、さらに特定の細胞や組織にこれらを正確に導くなどの、重要な役割を果たします。この汎用性と生体適合性に優れたポリマーは貴重な資源であり、生物学と生物医学の分野における細胞培養および生化学の研究+R8の基準を高めています。
アプリケーション
臭化水素酸ポリ-D-リジンは、次の用途で使用されています:
  • 動物細胞培養に使用
  • ラット皮質神経の培養
  • 細胞培養およびsiRNA処理
  • 一次細胞培養および成人神経網モデル
  • 皮質星状膠細胞培養
  • 免疫蛍光染色(ポリ-D-リジン(P0899、Sigma-Aldrich)コーティングガラスカバースライドをHDE細胞で覆う)
  • NPC収集および培養条件
ポリ-D-リジン重合体は、細胞接着のための表面調製に使用できます。D-リジン重合体は、ポリ-L-リジン重合体を消化し、L-リジンの過剰取込みを引き起こす細胞にも使用できます。
この製品は、0.5~1.0 mLの0.1 mg/mL溶液を使用して25 cm2をコーティングする場合の細胞培養基材として推奨されます。より低い分子量バージョンの製品は粘性が低くなりますが、より高い分子量バージョンの製品は、分子あたりの接着部位が多くなります。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-D-リジン(PDL)臭化水素酸塩は、細胞用の非特異的付着因子であり、細胞膜の負に帯電したイオンと培養物表面との間の静電相互作用を高めることにより、固体基質への細胞接着を促進するのに役立ちます。 ポリ-D-リジンは、培養物表面への吸収後、正に帯電した細胞結合部位の数を増加させます。
特徴および利点
  • 細胞培養および生化学の研究に適している
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
構成
ポリ-D-リジンは、1つのリジン残基あたり約1つのHBrを有する正に帯電したアミノ酸重合体です。ヒドロブロミド(臭化水素酸塩)は、ポリ-D-リジンが水に溶ける結晶形になることを可能にします。HBrはアミノ基と、カルボキシル基またはNまたはO含有部分のいずれかとの間の水素結合を妨げるので、少量の生成物がß構造に認められる場合があります。
注意
滅菌溶液は、2 ~ 8°Cで保存した場合、最大 2 年間安定です。-20°Cでは乾燥させて保存してください。
アナリシスノート
この化合物の分子量は70,000~150,000です。HBrを除去するためには、この製品を中性バッファーに溶解し、塩を除去するために透析します。 一般に、この化合物を付着因子として使用するには、50 mLの滅菌組織培養グレードの水を5 mgのポリ-リジンに添加し、表面を溶液25 cm2当たり1 mLで無菌的にコーティングします。 5分後、溶液を吸引して除去、表面を十分にすすぎます。 細胞と培地を導入する前に、2時間乾燥させます。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0899-10MG:
P0899-25G:
P0899-BULK:
P0899-100MG:
P0899-1G:
P0899-VAR:
P0899-500MG:
P0899-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hyun-Joo Seo et al.
BMB reports, 41(7), 523-528 (2008-08-07)
BMI-1026 is a synthetic aminopyrimidine compound that targets cyclin dependent kinases (cdks) and was initially designed as a potential anticancer drug. Even though it has been well documented that BMI-1026 is a potent cdk inhibitor, little is known about the
Faith C Blum et al.
Infection and immunity, 80(5), 1662-1669 (2012-03-07)
Botulinum neurotoxins (BoNTs) and tetanus neurotoxin (TeNT) are the most toxic proteins for humans. While BoNTs cause flaccid paralysis, TeNT causes spastic paralysis. Characterized BoNT serotypes enter neurons upon binding dual receptors, a ganglioside and a neuron-specific protein, either synaptic
Na Zhang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(9), 1800808-1800808 (2019-05-09)
MicroRNAs effectively modulate protein expression and cellular response. Unfortunately, the lack of robust nonviral delivery platforms has limited the therapeutic application of microRNAs. Additionally, there is a shortage of drug-screening platforms that are directly translatable from in vitro to in
Laura Kerosuo et al.
Journal of cell science, 121(Pt 23), 3941-3950 (2008-11-13)
The mechanisms underlying the decision of a stem or progenitor cell to either self-renew or differentiate are incompletely understood. To address the role of Myc in this process, we expressed different forms of the proto-oncogene Myc in multipotent neural progenitor
Babak A Kachoei et al.
Journal of neurophysiology, 96(5), 2688-2698 (2006-08-04)
Although store-operated Ca(2+) influx has been well-studied in nonneuronal cells, an understanding of its nature in neurons remains poor. In the bag cell neurons of Aplysia californica, prior work has suggested that a Ca(2+) entry pathway can be activated by
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.