Merck
P6407
Sigma-Aldrich
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 70,000-150,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
別名:
PDL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥12,720
10 X 5 MG
¥85,500
¥12,720
単価¥15,900割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥12,720
10 X 5 MG
¥85,500
About This Item
化学式:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
¥12,720
単価¥15,900割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポリ-D-リシン 臭化水素酸塩, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioReagent
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
分子量
70,000-150,000
包装
pkg of 10 X 5 mg
pkg of 5 mg
濃度
0.016—0.032 mmol lysine
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
4 μg/cm2
不純物
<10% water (by Karl Fischer)
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ-D-リジン臭化水素酸塩は、以下に使用されています:
  • ラットグリア前駆細胞(RGPCS)の培養に使用されるプレートのコーティングとして。[1]
  • タニサイトの培養のコーティングフラスコおよびプレートに[2]
  • 細胞付着を促進するためのカバースリップの表面の調製に[3]
ポリ-D-リジン重合体は、細胞接着のための表面調製に使用できます。D-リジン重合体は、ポリ-L-リジン重合体を消化し、L-リジンの過剰取込みを引き起こす細胞にも使用できます。
この製品は、0.5~1.0 mLの0.1 mg/mL溶液を使用して25 cm2をコーティングする場合の細胞培養基材として推奨されます。より低い分子量バージョンの製品は粘性が低くなりますが、より高い分子量バージョンの製品は、分子あたりの接着部位が多くなります。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-D-リジン(PDL)臭化水素酸塩は、細胞用の非特異的付着因子であり、細胞膜の負に帯電したイオンと培養物表面との間の静電相互作用を高めることにより、固体基質への細胞接着を促進するのに役立ちます。 ポリ-D-リジンは、培養物表面への吸収後、正に帯電した細胞結合部位の数を増加させます。
特徴および利点
  • ガンマ(γ)線照射による滅菌。
  • 無菌ポリ-D-リジン溶液は、2~8˚Cで3年間保存できます。
構成
ポリ-D-リジンは、1つのリジン残基あたり約1つのHBrを有する正に帯電したアミノ酸重合体です。ヒドロブロミド(臭化水素酸塩)は、ポリ-D-リジンが水に溶ける結晶形になることを可能にします。HBrはアミノ基と、カルボキシル基またはNまたはO含有部分のいずれかとの間の水素結合を妨げるので、少量の生成物がß構造に認められる場合があります。
注意
滅菌溶液は、2 ~ 8°Cで保存した場合、最大 2 年間安定です。-20°Cでは乾燥させて保存してください。
調製ノート
本製品の分子量は、70,000 ~ 150,000 であり、細胞培養評価およびガンマ線照射済みです。HBr を除去するためには、本製品を中性バッファーに溶解し、塩類を除くために透析してください。 通常、本製品を接着因子として使用するためには、50 mLの無菌組織培養グレード水を5 mgのポリリジンに加え、25 cm2あたり1 mLの溶液で表面を無菌的にコーティングしてください。 5 分後、溶液を吸引して除去し、表面をしっかりと洗浄してください。 細胞や培地を導入する前に、2 時間乾燥させてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6407-5MG-IR:
P6407-5MG:
P6407-10X5MG:
P6407-BULK:
P6407-PH:
P6407PROC:
P6407-VAR:
P6407-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Charles Van der Henst et al.
Nature communications, 9(1), 3460-3460 (2018-08-29)
Vibrio cholerae, which causes the diarrheal disease cholera, is a species of bacteria commonly found in aquatic habitats. Within such environments, the bacterium must defend itself against predatory protozoan grazers. Amoebae are prominent grazers, with Acanthamoeba castellanii being one of
Paclitaxel is effective for controlling astrocyte proliferation in vitro: Implications for generating ventral mesencephalic cultures enriched with dopamine neurons
Galvez and Gates MA
Journal of Neuroscience Methods (2020)
Yunze Yang et al.
ACS nano, 12(5), 4186-4193 (2018-03-24)
Action potentials in neurons have been studied traditionally by intracellular electrophysiological recordings and more recently by the fluorescence detection methods. Here we describe a label-free optical imaging method that can measure mechanical motion in single cells with a sub-nanometer detection
Katherine A Mifflin et al.
Pain, 160(4), 870-881 (2018-12-13)
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory, neurodegenerative autoimmune disease associated with sensory and motor dysfunction. Although estimates vary, ∼50% of patients with MS experience pain during their disease. The mechanisms underlying the development of pain are not fully understood, and
Thibaut Brunet et al.
Science (New York, N.Y.), 366(6463), 326-334 (2019-10-19)
Collective cell contractions that generate global tissue deformations are a signature feature of animal movement and morphogenesis. However, the origin of collective contractility in animals remains unclear. While surveying the Caribbean island of Curaçao for choanoflagellates, the closest living relatives
資料
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
プロトコル
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
質問
1–10/11 質問  
  1. 이 가루는 3차 증류수에 녹이면 될까요? 녹인 PDL은 -20에 보관하면 되나요?
    1 回答
    1. This product is tested for solubility in water at 50 mg/mL. The product, in solution, is quite stable when stored at 2-8°C. The freeze/thaw stability of this material has not been investigated. However, the thawing process may cause degradation. The product P4832 is a prepared solution that is stored refrigerated and assigned a 2 year shelf life.
      Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/784/704/p6407pis.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Comparitively which is better to use with Human embryonic kidney cells, P6407 or P2636?
    1 回答
    1. Comparison testing of these products on Human embryonic kidney cells has not been conducted. In general, P6407 is preferred due to the fact that P2636, provided in L form, is more susceptible to degradation by proteases secreted by cell lines compared to the d-form polymer provided in P6407.
      役に立ちましたか?
  3. Is there a standard method of determining the quality of the coating? (Particular focus should be placed on ensuring that the cells adhere as evenly as possible)
    1 回答
    1. As mentioned on the product detail page, this product is recommended as a cell culture substratum when using 0.5 - 1.0 mL of a 0.1 mg/mL solution to coat 25 cm2. Lower molecular weight versions of the product are less viscous, but high molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
      For more information on using this product for quality coating, please read through the product information sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/784/704/p6407pis.pdf
      役に立ちましたか?
  4. Do you have a protocol for coating cell cultureware or glass coverslips/slides with Product P6407, Poly-D-Lysine?
    1 回答
    1. The protocol for coating surfaces with poly-D-lysine is the same as for poly-L-lysine.  The optimal conditions must be determined for each cell line and application. In general, the following steps can be used.1. Add 50 ml of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-D-lysine.2. Aseptically coat culture surface with 0.5-1.0 ml of solution per 25 cm2. Rock gently to ensure even coating of the culture surface.3. After 5 minutes, remove solution by aspiration and thoroughly rinse surface with sterile tissue culture grade water.4. Allow to dry at least two hours before introducing cells and medium.
      役に立ちましたか?
  5. How long can I store poly-lysine coated slides or plates?
    1 回答
    1. Plates and/or slides can be stored after drying, protected from dust for up to 1 year.  Inspect the plates/slides to make sure there are no cracks in the coating prior to use.  Each lab should determine the maximum length of time for storage based on the application.
      役に立ちましたか?
  6. Does Product P6407, Poly-D-lysine hydrobromide, need to be dialyzed to remove the hydrogen bromide?
    1 回答
    1. The hydrogen bromide will not interfere with the cell growth.  The hydrogen bromide salts are used to make our poly-L-lysine solutions that are cell culture tested.  For these products, there is no interference in cell growth from the bromide.
      役に立ちましたか?
  7. Why would I use Product P6407, Poly-D-lysine hydrobromide, instead of poly-L-lysine?
    1 回答
    1. Certain cells can digest poly-L-lysine, in which case the poly-D-lysine should be used.
      役に立ちましたか?
  8. How do I determine which molecular weight range of poly-lysine to use?
    1 回答
    1. Poly-lysine is used to coat surfaces to increase the charge present. The lower molecular weight poly-L-lysine (30-70 kD) is easier to use because it is less viscous in solution, but the higher molecular weight poly-L-lysine (>300 kD) provides more attachment sites per molecule. The mid-range product has a molecular weight range of 70-150 kD.  Please check the literature for information on the molecular weight range used for your cell type.
      役に立ちましたか?
  9. How should I store solutions of poly-lysine?
    1 回答
    1. Poly-lysine solutions (0.1 to 1 mg/ml) can be sterile-filtered (0.2 um) and should be stored at 2-8 °C.  Solutions should not be stored frozen as thawing can cause a decrease in the size (molecular weight range) of the polymer.
      役に立ちましたか?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
1–10/11 質問  