SML1271
TWS119
≥98% (HPLC)
別名:
3-[6-(3-Aminophenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yloxy]phenol
サイズを選択してください
¥18,600
サイズを選択してください
About This Item
¥18,600
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC(OC2=NC=NC3=C2C=C(C4=CC=CC(N)=C4)N3)=CC=C1
InChI
1S/C18H14N4O2/c19-12-4-1-3-11(7-12)16-9-15-17(22-16)20-10-21-18(15)24-14-6-2-5-13(23)8-14/h1-10,23H,19H2,(H,20,21,22)
InChI Key
VPVLEBIVXZSOMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML1271-VAR:
SML1271-BULK:
SML1271-5MG:
SML1271-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)