スキップする
A3734
1-アザケンパウロン
≥97% (HPLC), glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) inhibitor, powder
別名:
9-ブロモ-7,12-ジヒドロ-ピリド[3′,2′:2,3]アゼピノ[4,5-b]インドール-6(5H)-オン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
在庫from市川市大町368
¥30,200
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥89,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H10BrN3O
CAS番号:
分子量:
328.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
¥30,200
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
1-アザケンパウロン, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
gray-brown
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CC2=C(NC3=C2C=C(Br)C=C3)C4=C(C=CC=N4)N1
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
InChI key
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1-アザケンパウロンは、グリコーゲンシンターゼキナーゼ3β(GSK3β)に強力かつ選択的に作用する細胞透過性のインヒビターであり、CDK分子に対する交差反応性は1/100です。
1-アザケンパウロンは、グリコーゲンシンターゼキナーゼ3β(GSK3β)に強力かつ選択的に作用する細胞透過性のインヒビターであり、CDK分子に対する交差反応性は1/100です。1-アザケンパウロンはGSK3阻害の「ゴールドスタンダード」としてBIO、CHIR99021とともに利用することができます。
1-アザケンパウロン(AZP)は、β-カテニン関連遺伝子の転写を刺激できます。この化合物は、β細胞の増殖と複製を誘発できます。
Disclaimer
空気に不安定です。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-アザケンパウロン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)