RAB1140
RAB1140-1KT
¥126,000
1 of 10
Sigma-Aldrich
RAB0381
Rat β-NGF ELISA Kit
RAB0382
Human NGF R ELISA Kit
RAB0380
Human β-NGF ELISA Kit
P8340
プロテアーゼインヒビターカクテル
SAB5200010
Monoclonal Anti-DNA/RNA Damage antibody produced in mouse
RAB0026
ヒトBDNF ELISAキット
930369
Carbon Film Supported Copper Grid
H6648
ハンクス平衡塩類 溶液
HT15
トリクローム染色 (Masson)キット
Roche
11684817910
In Situ細胞死検出キット、POD
rat
ELISA: suitable
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%sensitivity: 15 pg/ml
wet ice
−20°C
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Kits
Warning
Met. Corr. 1
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。