Merck
R4875
Sigma-Aldrich
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein
別名:
RNアーゼ, RNアーゼA, リボヌクレアーゼI, リボ核酸 3′-ピリミジノオリゴヌクレオチドヒドロラーゼ, 膵臓リボヌクレアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
500 MG
¥38,990
1 G
¥84,700
5 G
¥172,400
¥13,500
単価¥18,000割引25%
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
500 MG
¥38,990
1 G
¥84,700
5 G
¥172,400
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥13,500
単価¥18,000割引25%
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
bovine pancreas
品質水準
タイプ
Type I-A
フォーム
powder
比活性
≥50 Kunitz units/mg protein
分子量
~13,700
濃度
≥60% (RNase A, SDS-PAGE)
テクニック
cell based assay: suitable
不純物
salt, essentially free
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
protease, essentially free
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cncc1CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RNアーゼA、すなわちリボヌクレアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの後でホスホジエステル結合の一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。RNアーゼAは3′リン酸末端を攻撃します(たとえば、pG-pG-pC-pA-pGが切断されて、pG-pG-pCpとA-pGになります)。一本鎖RNAに対して最も高い活性を示します。RNアーゼAは、4箇所でジスルフィド架橋された一本鎖ポリペプチドです。RNアーゼBとは異なり、糖タンパク質ではありません。DNAは環状中間体の形成に必要な2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。また、RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解できます。RNアーゼAは、His12とHis119のアルキル化によって阻害され、カリウム塩およびナトリウム塩によって活性化されます。RNアーゼは、重金属イオン存在下で阻害されます。また、RNアーゼは、DNAによって競争的に阻害されます。
アプリケーション
  • RNアーゼAは、DNAプラスミド調製物、ゲノムDNA調製物およびタンパク質サンプルからRNAを除去するために使用されます。
  • また、RNアーゼは、RNAの配列解析や保護アッセイにも使用されます。
  • RNアーゼは、コンピューター支援薬物設計のためのツールとして使用されています。
  • RNアーゼAは、RNA配列解析に役立ちます。
  • RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解します。
  • DNA精製にRNアーゼAが寄与します。
生物化学的/生理学的作用
リボヌクレアーゼ A は、ピリミジンヌクレオチドの後の一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。 3′リン酸末端をアタックします。 DNAは、環状中間体の形成に必要な 2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。RNアーゼ はまた、タンパク質サンプル中の RNA を加水分解できます。 RNアーゼA は、His12 と His119 のアルキル化によって阻害され、カリウムやナトリウム塩によって活性化されます。
特徴および利点
安定性が高いメルクのリボヌクレアーゼA(RNアーゼA)は、RNA除去、RNAシーケンシング、およびDNA精製に適しています。
調製ノート
塩分別済みで、クロマトグラフィー的に精製済みです。
アナリシスノート
Eにより測定したタンパク質。
アプリケーション
インヒビター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R4875-100MG:
R4875-1G:
R4875-5G:
R4875-BULK:
R4875-VAR:
R4875-100MG-C:
R4875-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elizaveta Katorcha et al.
PLoS pathogens, 14(6), e1007093-e1007093 (2018-06-22)
The main risk of emergence of prion diseases in humans is associated with a cross-species transmission of prions of zoonotic origin. Prion transmission between species is regulated by a species barrier. Successful cross-species transmission is often accompanied by strain adaptation
Yang Han et al.
eLife, 7 (2018-08-25)
Epigenetic clocks for mice were generated based on deep-sequencing analysis of the methylome. Here, we demonstrate that site-specific analysis of DNA methylation levels by pyrosequencing at only three CG dinucleotides (CpGs) in the genes Prima1, Hsf4, and Kcns1 facilitates precise
D Joseph-McCarthy et al.
Protein engineering, 9(9), 773-780 (1996-09-01)
One relatively new computational approach to the drug discovery process involves calculating functional group maps of a target structure. Experimental functional group mapping techniques have also recently emerged. In this paper, the structure of RNase A with two bound formates
Franziska Büscheck et al.
World journal of urology, 39(3), 829-837 (2020-05-04)
DNA ploidy measurement has earlier been suggested as a potentially powerful prognostic tool in many cancer types, but the role in renal tumors is still unclear. To clarify its prognostic impact, we analyzed the DNA content of 1320 kidney tumors
Barbara Schöpf et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(6), 1895-1900 (2012-01-11)
Single strand nicks and gaps in DNA have been reported to increase the efficiency of nucleosome loading mediated by chromatin assembly factor 1 (CAF-1). However, on mismatch-containing substrates, these strand discontinuities are utilized by the mismatch repair (MMR) system as
プロトコル
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC