Merck
HPLC Analysis of Proteins on Discovery® BIO PolyMA-SCX (Analyte Set #2)
HPLC Analysis of Proteins on Discovery® BIO PolyMA-SCX (Analyte Set #2) application for HPLC
材料
標準
製品番号
詳細
価格
Cytochrome c from pigeon breast muscle
≥95% based on Mol. Wt. 12,173 basis
α-キモトリプシノーゲン A ウシ膵臓由来
essentially salt-free, lyophilized powder
シトクロムC ウシ心臓由来
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
シトクロムC ウシ心臓由来
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture
シトクロムC from equine heart
BioReagent, suitable for GFC marker
シトクロムC from equine heart
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
シトクロムC from equine heart
≥95% (SDS-PAGE)
シトクロムC from Saccharomyces cerevisiae
≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Type III-A, ≥85% RNase A basis (SDS-PAGE), 85-140 Kunitz units/mg protein
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Type II-A, ≥60% (SDS-PAGE), >= 60 Kunitz units/mg protein
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
(Solution of 50% glycerol, 10mM Tris-HCL pH 8.0)
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Type XII-A, ≥90% (SDS-PAGE), 75-125 Kunitz units/mg protein
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Type X-A, ≥90% (SDS-PAGE), ≥70 Kunitz units/mg protein
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Type I-AS, 50-100 Kunitz units/mg protein
α-キモトリプシン ウシ膵臓由来
Type II, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein
チトクロームc ヒト心臓由来
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
チトクロームC ウシ心臓由来
≥95% (GE)
シトクロムC from equine heart
BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
CONDITIONS
column
Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase
[A] 20 mM sodium phosphate, pH 7.0; [B] 20 mM sodium phosphate, 0.5 M NaCl, pH 7.0; 5 to 100% B in 15 min. (linear)
flow rate
0.5 mL/min
injection
10 μg trypsin inhibitor, 5 μg conalbumin, myoglobin or 10 μg ribonuclease A, 5 μg cytochrome c, a-chymotrypsinogen A
detector
UV, 280 nm
詳細
アナリシスノート
Discovery BIO PolyMA-SCXとPolyMA-WAXは粒子孔の直径が大きいので、小ペプチド、超巨大タンパク質、タンパク質凝集物に十分にアクセスできます。この図は、サイズ排除による分離法に勝る利点ともいえる、分子量がごくわずかに異なるタンパク質を分離するイオン交換法の威力を示すものです。