Merck
10786357001
Roche
リボヌクレアーゼH(RNase H)
from Escherichia coli H 560 pol A1
別名:
rnase h
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 UNITS
¥94,100
¥94,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 UNITS
¥94,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
¥94,100
Check Cart for Availability
由来生物
Escherichia coli ( H 560 pol A1)
品質水準
アッセイ
100%
フォーム
solution
比活性
~40000 units/mg protein
包装
pkg of 100 U
メーカー/製品名
Roche
テクニック
cDNA synthesis: suitable
colorless
最適pH
7.5-9.1
溶解性
water: miscible
適合性
suitable for molecular biology
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
RNase, none detected (up to 10 U with MS- II- RNA)
endonuclease ~10 units, none detected (using lambda-DNA)
nicking activity 10 units, none detected
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
遺伝子情報
Escherichia coli ... rnhA(946955)
詳細
RNA:DNAハイブリッド中のRNAを特異的に切断する非特異的エンドリボヌクレアーゼ。活性を持つためには、4つ以上の連続した塩基対(RNA:DNA)が必要です。RNアーゼHは、RNAを切断して5′-オリゴリボヌクレオチドを遊離します。
由来:E. coli H560 pol A1
保存バッファー:25 mMトリス塩酸塩、50 mM KCl、1mM ジチオトレイトール、0.1 mM EDTA、50%グリセロール(v/v)、pH 8.0(+4°C)。
体積活性:体積活性:1 x 103 U/mL。HillenbrandとStaudenbauerの方法に従って分析。&
リボヌクレアーゼH(RNアーゼH)は、非特異的エンドリボヌクレアーゼで、[1]核および細胞質に局在しています。[2]RNアーゼHは遍在的に存在しており、ウイルスおよびヒトを含む多くの生物で広く見られます。[3]
アプリケーション
リボヌクレアーゼH(RNアーゼH)は次の用途で使用されています。
  • RNAをプライマーとするIn vivoDNA合成開始
  • 二次鎖cDNA合成におけるmRNAの除去[4]
  • RNAの部位特異的切断
  • 天然起源二本鎖DNAのRNA:DNA領域の検出[5]
  • オリゴ(dT)配列が存在する場合、mRNAのポリ(A)配列の除去
  • RNAの抽出および定量的逆転写酵素ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)[6]
生物化学的/生理学的作用
リボヌクレアーゼH(RNアーゼH)は、RNA:DNAハイブリッド中のRNAを特異的に切断します。[1]活性を持つためには、4つ以上の連続した塩基対(RNA:DNA)が必要です。RNアーゼHは、RNAを切断して5′-オリゴリボヌクレオチドを遊離します。RNアーゼHは、核酸免疫に関係します。[1]mRNAの分解にRNアーゼHを使用すると、mRNAおよびタンパク質の発現が80%減少します。RNアーゼHは、開始コドンならびに3′および5′非翻訳領域を認識します。[2]この酵素は、DNA複製に関与します。[3]
特徴および利点
  • PCRエラーの潜在的な原因を除去します。
  • 次のPCRにおけるプライマーの近づきやすさを増加します。
品質
エンドヌクレアーゼ、ニッキング活性、およびリボヌクレアーゼを含みません。
単位の定義
RNase Hは、HillenbrandとStaudenbauerの方法に従ってアッセイされます。1単位のRNase Hは、記載されたアッセイ条件下、37℃、20分間で、[3H] ポリ(A) x ポリ(dT)から1nmolの酸可溶性リボヌクレオチドを生成する酵素量です。
体積活性:約1U/μL
調製ノート
活性化剤:この酵素は、SH試薬の存在下で最大活性を示します。
保管および安定性
-15~-25°Cで保存。(未開封の場合)
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断に使用しないでください。cDNA合成ステップ後のRNase Hの使用は、2ステップのRT-PCRアッセイの感度を向上させます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amandine Bonnet et al.
Molecular cell, 67(4), 608-621 (2017-08-02)
Transcription is a source of genetic instability that can notably result from the formation of genotoxic DNA:RNA hybrids, or R-loops, between the nascent mRNA and its template. Here we report an unexpected function for introns in counteracting R-loop accumulation in
Nucleic acid immunity
Hartmann G
Advances in Immunology null
Antisense oligonucleotides and rna interference
Kher G, et al.
Chalcogenide Lett null
β-catenin activity in late hypertrophic chondrocytes locally orchestrates osteoblastogenesis and osteoclastogenesis.
Houben A, et al.
Development, dev-137489 (2016)
Antisense therapy
Crooke ST
The Cytokine Handbook null