Merck
R2530
Sigma-Aldrich
ロピニロール 塩酸塩
powder, ≥98% (HPLC)
別名:
4-[2-(ジプロピルアミノ)エチル]-1,3-ジヒドロ-2H-インドール-2-オン 塩酸塩, SKF 101468 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥27,200
100 MG
¥58,200
¥27,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥27,200
100 MG
¥58,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
296.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥27,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
light yellow
溶解性
H2O: >10 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
SMILES記法
Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
InChI Key
XDXHAEQXIBQUEZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
D2およびD3ドーパミン受容体サブタイプのアゴニストであり、D2またはD4と比べてD3に対し高い親和性で結合します。D1-受容体に対しわずかな影響を示します。オピオイド受容体に対し中等度のin vitro親和性を有します。ロピニロールは、5-HT1、5-HT2、ベンゾジアゼピン、GABA、ムスカリン、α1-、α2-、およびβ-アドレナリン受容体に対し実質的に親和性を持たないと言われています。抗パーキンソン病薬として使用されます。
D2ド-パミンレセプタ-の選択的アゴニストで、抗パ-キンソン病薬です。
ロピニロール塩酸塩は、初期および後期のパーキンソン′病の治療に効果的に使用されます。[1]
特徴および利点
本化合物は、グラクソ・スミスクラインにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionのドーパミン受容体のページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R2530-25MG:
R2530-100MG:
R2530-BULK:
R2530-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carlo Tessa et al.
Parkinsonism & related disorders, 19(2), 265-268 (2012-08-21)
Previous fMRI studies indicated a relationship between changes of the cortical activation pattern and disease severity in Parkinson's disease (PD). Early diagnosis of Parkinson's disease offers the opportunity to evaluate the putative neuroprotective and disease-modifying effects of drugs at a
Sébastien Duband et al.
Journal of forensic and legal medicine, 19(7), 422-425 (2012-08-28)
Ropinirole, a specific non-ergoline dopamine D2-receptor agonist, belongs to the drugs applied in treatment of Parkinson's disease (PD) and restless legs syndrome (RLS) and acts as a D2, D3, and D4 dopamine receptor agonist with highest affinity for D3. Therapeutic
Ropinirole for the treatment of early Parkinson's disease
Adler C H, et al.
Neurology, 49(2), 393-399 (1997)
Spontaneous unwelcome orgasms due to pramipexole and ropinirole.
Oliver Kaut et al.
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 27(10), 1327-1328 (2012-08-21)
Naoto Kohno et al.
Cognitive and behavioral neurology : official journal of the Society for Behavioral and Cognitive Neurology, 25(2), 98-102 (2012-05-19)
We describe a 76-year-old man with herpes encephalitis whose symptom of severe apathy was improved by the dopamine D2/D3 receptor agonist ropinirole. Brain magnetic resonance imaging had shown lesions in the patient's right mesial temporal cortex, right insula, and bilateral
資料
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、ドーパミン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。