Pramipexole dihydrochloride (A1237) is described with the synonym (S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)benzothiazole dihydrochloride, indicating it is the S (L) enantiomer. The optical rotation is measured and can be found in the Certificate of Analysis (COA) for this product. The specification for this product is between -60° and -70°, which is consistent with the S (L) enantiomer of pramipexole.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥16,600 |
50 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥80,100 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H17N3S · 2HCl
CAS番号:
分子量:
284.25
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
製品名
プラミペキソール 二塩酸塩, >98% (HPLC), powder
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL
originator
Boehringer Ingelheim
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
InChI
1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m0../s1
InChI key
QMNWXHSYPXQFSK-KLXURFKVSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815)
General description
プラミペキソールは非エルゴリンクラスに属し、ベンゾチアゾールに由来します。プラミペキソールは、他のエルゴリン由来の薬剤と比べてD2およびD3受容体(ドーパミン受容体)に対して強い親和性を有します。しかし、非ドーパミン受容体、例えばアドレナリン作動性受容体やセロトニン受容体とは関係していません。
Application
プラミペキソール二塩酸塩は、ドパミン(DA)枯渇線条体スライスでD2受容体作動薬として用いられています。[1]
Biochem/physiol Actions
プラミペキソールは、D3およびD2レセプターサブタイプに活性な、ドーパミンアゴニストです。プラミペキソールは、そのドーパミン受容体活性化作用と独立した、神経保護作用を持つことが知られています。そのことにより、ミトコンドリアの活性酸素種(ROS)の産生を減らし、アポトーシス活性経路の活性化を阻害します。
プラミペキソールは、パーキンソン病および下肢静止不能症候群の治療薬です。プラミペキソールは、MDD(大うつ病性障害)および双極性うつ病に苦しむ患者において抗うつ反応を示します。[4]
プラミペキソール二塩酸塩一水和物は、D3およびD2レセプターサブタイプに活性な、ドーパミンアゴニストです。
Features and Benefits
ADME毒性研究の注目製品です。こちらをクリックすると注目のADME毒性製品をご覧いただけます。他の研究分野の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
この化合物は、Boehringer Ingelheimが開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionのドーパミン受容体のページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility H2O: >20 mg/mL | solubility - | solubility alcohol: 20 mg/mL, H2O: soluble | solubility H2O: 20 mg/mL, clear |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable