Merck
Q111
Sigma-Aldrich
(±)-キンピロール 二塩酸塩
powder
別名:
trans-(±)-4,4a,5,6,7,8,8a,9-オクタヒドロ-5-プロピル-1H-ピラゾロ[3,4-g]キノリン 二塩酸塩, LY-141,865
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥41,200
¥41,200
出荷予定日2025年5月25日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥41,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21N3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
292.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥41,200
出荷予定日2025年5月25日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
white
溶解性
H2O: 28 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3cn[nH]c3C2
InChI
1S/C13H21N3.2ClH/c1-2-5-16-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)16)9-14-15-12;;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H,14,15);2*1H/t10-,13-;;/m1../s1
InChI Key
GJIGRGIGKHPYTK-OWVUFADGSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
生物化学的/生理学的作用
D2様ド-パミン受容体アゴニストで、D3部位で多少の活性を示します。
法的情報
Eli Lilly&Companyの許諾を得て製造販売を行っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Q111-BULK:
Q111-VAR:
Q111-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cristina Cariulo et al.
Biochemical and biophysical research communications, 521(3), 549-554 (2019-11-05)
Huntington's disease (HD) is a progressive neurodegenerative disorder caused by an expansion of a CAG triplet repeat (encoding for a polyglutamine tract) within the first exon of the huntingtin gene. Expression of the mutant huntingtin (mHTT) protein can result in
D Eilam et al.
European journal of pharmacology, 161(2-3), 151-157 (1989-02-28)
The effects of the D-2 agonist quinpirole on forward progression, and on vertical and lateral movements, were measured for 2 h in rats injected with either saline, 0.03, 0.125, 0.5 or 8 mg/kg of the drug. Results showed that the
Gunnar F Kwakye et al.
Neurotoxicology, 70, 48-61 (2018-11-07)
Huntington's disease (HD) is functionally linked to environmental factors including cigarette use and dyshomeostasis in the levels of metals. Interestingly, one of the most abundant heavy metals in cigarettes is cadmium (Cd), which also accumulates in the striatum and causes
L J Munro et al.
Brain research, 746(1-2), 231-238 (1997-01-23)
Dopamine (DA) D2 and gamma-aminobutyric acid (GABA)A somatodendritic receptors tonically inhibit mesolimbic projection neurons in the A10 DA cell grouping of the ventral tegmentum. In the present study we determined the contribution of the ventral tegmental area (VTA) to the
S Rosenzweig-Lipson et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 51(4), 843-848 (1995-08-01)
The present study investigated whether potassium channel blockade could modify the behavioral effects of the dopamine D2/D3 receptor agonist quinpirole in squirrel monkeys. The duration of immobility and/or unusual postures indicative of catalepsy-associated behavior or the duration of scratching, known