P5568
プロテイナーゼ K from Tritirachium album
≥500 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
別名:
エンドペプチダーゼK
サイズを選択してください
¥15,700
サイズを選択してください
About This Item
¥15,700
おすすめの製品
詳細
アプリケーション
リゾチーム、リボヌクレアーゼAなどの陽イオン性タンパク質に結合するエンドトキシンを除去します。
肝臓、酵母、リョクトウのミトコンドリアを分離するために有用であることが報告されています
膜上の酵素局在化を評価します
抗体標識のためパラフィン包埋組織切片処理に使用され、抗原結合部位を露出させます。
伝達性海綿状脳症(TSE)研究において、プリオンを調べるために、脳組織サンプルのタンパク質を分解する目的で使用されます。
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
P5568-1ML:
P5568-25X1ML:
P5568-VAR:
P5568-BULK:
P5568-1ML-PW:
P5568-5X1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.