Merck
P9290
Sigma-Aldrich
プロテインK–アガロース from Tritirachium album
lyophilized powder
別名:
プロテイナーゼK-アガロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
由来生物
microbial (T.album
T. ALBUM)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
標識化の程度
30-140 units per g solid
テクニック
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
protein extraction: suitable
膨張
1 g swells to ~5 mL
保管温度
−20°C
アプリケーション
プロテイナーゼK-アガロースは、タンパク質や核酸の単離、修飾酵素および固定化酵素に使用されています。プロテイナーゼK-アガロースは、飼いイヌのクレブシエラ肺炎および多包条虫感染症の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アガロ-スのような不溶性マトリックス上に固定化することにより、プロテイナ-ゼKの用途が広がりました。アガロ-スは、ほとんどの系で極めて不活性であり、単位重量当たりの活性を高めます。この反応性レジンにより、適当な溶媒中の基質と短時間接触するだけで、酵素反応が迅速に触媒されます。反応はバッチスラリ-や小カラム中でも行えます。いずれの場合でも、不溶性酵素が反応混合液中に混入することはありません。バッチスラリ-として濾過されるか、カラムに保持されます。
特徴および利点
• マトリックス支持体上の再生可能なプロテイナ-ゼKです。
• スピンカラムまたはバッチ処理が可能です。
単位の定義
1 unitは、pH 7.5、37°C、1分間に、尿素変性ヘモグロビンを加水分解して1.0 μmoL(181 μg)のチロシンに相当する呈色を生じる酵素量です(Folin-Ciocalteu試薬で発色)。
物理的形状
凍結乾燥粉末(ラクト-スで安定化)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P9290-BULK:
P9290-VAR:
P9290-10UN:
P9290-5UN:
P9290-25UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guillaume Saubeau et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(10), 15374-15390 (2014-09-30)
The induction of plant immunity by Pathogen Associated Molecular Patterns (PAMPs) constitutes a powerful strategy for crop protection. PAMPs indeed induce general defense responses in plants and thus increase plant resistance to pathogens. Phytophthora infestans culture filtrates (CCFs) are known
Shai Eyal et al.
Development (Cambridge, England), 146(14) (2019-06-22)
Bone protrusions provide stable anchoring sites for ligaments and tendons and define the unique morphology of each long bone. Despite their importance, the mechanism by which superstructures are patterned is unknown. Here, we identify components of the genetic program that
Yuan Gao et al.
Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi, 31(7), 786-790 (2010-12-18)
To type Klebsiella pneumonia through methods including pulse-field gel electrophoresis (PFGE) in combination with multilocus sequence typing. Four selected different EPs, referring to the Standard Operating Procedure of PulseNet China, were used. The single colony of Klebsiella pneumonia was quantified
M J Pearse et al.
Immunology letters, 18(3), 219-223 (1988-07-01)
This report describes a method for preparing both DNA and RNA simultaneously from as few as 5 X 10(5) lymphoid cells. The method is suitable for cultured cells or any tissue from which a cell suspension can be prepared and
Zohar Erez et al.
Nature, 541(7638), 488-493 (2017-01-19)
Temperate viruses can become dormant in their host cells, a process called lysogeny. In every infection, such viruses decide between the lytic and the lysogenic cycles, that is, whether to replicate and lyse their host or to lysogenize and keep