サイズを選択してください
25 MG
¥10,900
100 MG
¥24,700
1 G
¥150,000
¥10,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥10,900
100 MG
¥24,700
1 G
¥150,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥10,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
詳細
Proteinase K (PK) from fungi, Tritirachium album encodes a 40 kDa protein. The N-terminal propeptide region shows homology with bacterial subtilisin.[1] PK crystallizes even under microgravity conditions on the space shuttle mission.[2] PK is an effective protein system for studying protein engineering process.[3]
アプリケーション
DNAおよびRNAの分離中にヌクレアーゼのタンパク質分解性不活性化を行うために有用です。
DNAおよびRNA分離中にヌクレアーゼのタンパク質分解性不活性化を行うために有用です。
リゾチーム、リボヌクレアーゼAなどの陽イオン性タンパク質に結合するエンドトキシンを除去します。
肝臓、酵母、リョクトウのミトコンドリアを分離するために有用であることが報告されています
膜上の酵素局在化を評価します
抗体標識のためパラフィン包埋組織切片処理に使用され、抗原結合部位を露出させます。
伝達性海綿状脳症(TSE)研究において、プリオンを調べるために、脳組織サンプルのタンパク質を分解する目的で使用されます。
リゾチーム、リボヌクレアーゼAなどの陽イオン性タンパク質に結合するエンドトキシンを除去します。
肝臓、酵母、リョクトウのミトコンドリアを分離するために有用であることが報告されています
膜上の酵素局在化を評価します
抗体標識のためパラフィン包埋組織切片処理に使用され、抗原結合部位を露出させます。
伝達性海綿状脳症(TSE)研究において、プリオンを調べるために、脳組織サンプルのタンパク質を分解する目的で使用されます。
Protease footprinting by Proteinase K digestion can reveal protein-protein surface interactions. The enzyme from Sigma has been used in the pre-hybridization step of chicken embryos. It has also been used for the enrichment of PrPSc, a prion protein that is present in sheep, hamster and mouse scrapie samples.
Proteinase K is useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA.
It is used for the removal of endotoxins bound to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
It is useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria and is used to determine enzyme localization on membranes
It is used for the treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling and for digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research. Product SAE0009 is provided as a lyophilized powder. Product SAE0009 has been used to break down human lens protein1.
It is used for the removal of endotoxins bound to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
It is useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria and is used to determine enzyme localization on membranes
It is used for the treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling and for digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research. Product SAE0009 is provided as a lyophilized powder. Product SAE0009 has been used to break down human lens protein1.
生物化学的/生理学的作用
プロテイナーゼKは安定した反応性の高いセリンプロテアーゼです。結晶構造および分子構造の研究で得られたエビデンスは、この酵素がスブチリシンファミリーに属し、活性部位が触媒三残基造(Asp39-His69-Ser224)を持つことを示しています。プロテイナーゼKは広範囲の環境(pH、バッファー塩、界面活性剤[SDS]、温度)で安定です。 0.1~0.5%のSDSの存在下でプロテイナーゼKは活性を保ち、DNA調製において分離されたDNAの完全性を損なうことなくさまざまなタンパク質およびヌクレアーゼを分解します。
Proteinase K has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked a-amino groups.The optimum pH is between 7.5-9.0 and the isoelectric point is 8.9 Ca2+ (1-5 mM) is required for activation. Proteinase K is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFIP), and phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF).
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°Cで1分間に尿素変性ヘモグロビンを加水分解し1.0 μmolチロシン相当の発色を生ずる酵素量です(Folin-Ciocalteu試薬で発色)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAE0009-VAR:
SAE0009-100MG-PW:
SAE0009-BULK:
SAE0009-25MG:
SAE0009-1G:
SAE0009-25MG-PW:
SAE0009-1G-PW:
SAE0009-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structure of a serine protease proteinase K from Tritirachium album limber at 0.98 ? resolution
Betzel C, et al.
Biochemistry, 40(10), 3080-3088 (2001)
Proteinase K from Tritirachium album Limber: characterization of the chromosomal gene and expression of the cDNA in Escherichia coli
GUNKEL FA and GASSEN HG
European Journal of Biochemistry, 179(1), 185-194 (1989)
Engineering proteinase K using machine learning and synthetic genes
Liao J, et al.
BMC biotechnology, 7(1), 16-16 (2007)