Merck
539480
Sigma-Aldrich
プロテイナーゼ K from Tritirachium album
別名:
エンドペプチダーゼK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.21
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
フォーム
lyophilized solid
品質水準
比活性
≥30 mAnson units/mg dry wt
≥40 mAnson units/mg protein
分子量
28.93 kDa
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
50 mM Tris-HCl, 2 mM calcium acetate, pH 8.0: soluble
その他の活性
DNase, none detected (nicking activity with pBR322, incubation for 6 h at 37°C)
RNase, none detected (ribonuclease activity with MS2 RNA detected after incubation for 6 h at 37°C)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Serine protease that exhibits strong proteolytic activity on a wide variety of denatured and native proteins of high molecular weight. Because of its rapid proteolytic inactivation of endogenous nucleases, it can be used for isolation of mRNA and high molecular weight DNA. Preferentially cleaves bonds next to the carbonyl group of N-substituted hydrophobic, aliphatic, and aromatic amino acids. Inhibited by DFP, Hg2+, and PMSF. Not inactivated by metal chelators, sulfhydryl reagents, TLCK, or TPCK.
アプリケーション
DNAおよびRNAの分離中にヌクレアーゼのタンパク質分解性不活性化を行うために有用です。
DNAおよびRNA分離中にヌクレアーゼのタンパク質分解性不活性化を行うために有用です。
リゾチーム、リボヌクレアーゼAなどの陽イオン性タンパク質に結合するエンドトキシンを除去します。
肝臓、酵母、リョクトウのミトコンドリアを分離するために有用であることが報告されています
膜上の酵素局在化を評価します
抗体標識のためパラフィン包埋組織切片処理に使用され、抗原結合部位を露出させます。
伝達性海綿状脳症(TSE)研究において、プリオンを調べるために、脳組織サンプルのタンパク質を分解する目的で使用されます。
生物化学的/生理学的作用
プロテイナーゼKは安定した反応性の高いセリンプロテアーゼです。結晶構造および分子構造の研究で得られたエビデンスは、この酵素がスブチリシンファミリーに属し、活性部位が触媒三残基造(Asp39-His69-Ser224)を持つことを示しています。プロテイナーゼKは広範囲の環境(pH、バッファー塩、界面活性剤[SDS]、温度)で安定です。 0.1~0.5%のSDSの存在下でプロテイナーゼKは活性を保ち、DNA調製において分離されたDNAの完全性を損なうことなくさまざまなタンパク質およびヌクレアーゼを分解します。
警告
Toxicity: Irritant (B)
単位の定義
One mAnson unit is defined as the amount of enzyme that will liberate 1.0 µmol of Folin-positive amino acids (calculated as tyrosine) per min at 37°C, pH 7.5.
物理的形状
Lyophilized from calcium acetate
再構成
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions prepared in 50 mM Tris-HCl, 2 mM calcium acetate, pH 8.0 are stable for up to 1 year at 4°C.
その他情報
Watazu, Y., et al. 1993. J. Lab. Clin. Anal. 7, 81.
Lebherz, H.G., et al. 1986. Biochem. J.233, 51.
Ebeling, W., et al. 1974. Eur. J. Biochem.47, 91.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
539480-GM:
539480-1GM:
539480-100UNMG:
539480-100MG:
539480-00GM:
539480-1UNGM:
539480-500MG:
539480-25MG:
539480-10GM:
539480-50UNGM:
539480-100GM:
539480-0GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yujie Dong et al.
International journal of molecular sciences, 23(23) (2022-12-12)
Retinitis pigmentosa (RP) is a group of inherited retinal dystrophies that typically results in photoreceptor cell death and vision loss. Here, we explored the effect of early growth response-1 (EGR1) expression on photoreceptor cell death in Pde6brd1 (rd1) mice and
Richard P Tucker et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2047, 421-437 (2019-09-26)
One of the first steps in studies of gene function is the spatiotemporal analysis of patterns of gene expression. Indirect immunohistochemistry is a method that allows the detection of a protein of interest by incubating a histological section with an
Kongyang Zhu et al.
iScience, 25(12), 105636-105636 (2022-12-31)
A high point of Tibetan Plateau (TP) civilization, the expansive Tubo Empire (618-842 AD) wielded great influence across ancient western China. However, whether the Tubo expansion was cultural or demic remains unclear due to sparse ancient DNA sampling. Here, we
Markus Siegert et al.
Drug testing and analysis, 10(2), 243-253 (2017-09-08)
The vesicant sulfur mustard (SM) is a banned chemical warfare agent. Although, SM has been used in combat since WWI, there is no causal therapy currently available. Accordingly, development and investigation of antidotes and scavengers targeting SM are of high
Jasmin Federizon et al.
Vaccine, 38(4), 942-950 (2019-11-16)
Outer surface protein A (OspA) is a Borrelia lipoprotein and an established Lyme disease vaccine target. Admixing non-lipidated, recombinant B. burgdorferi OspA with liposomes containing cobalt porphyrin-phospholipid (CoPoP) resulted in rapid, particulate surface display of the conformationally intact antigen. Particleization
資料
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
すべて表示