Merck
P4359
Sigma-Aldrich
ピフィスリンα
≥95% (HPLC), powder
別名:
2-(2-イミノ-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾチアゾール-3-イル)-1-p-トリルエタノン 臭化水素酸塩, PFT-α
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,950
10 MG
¥30,940
¥19,950
単価¥28,500割引30%
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,950
10 MG
¥30,940
About This Item
化学式:
C16H18N2OS·HBr
CAS番号:
分子量:
367.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥19,950
単価¥28,500割引30%
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
off-white
mp
192.1-192.5 °C (lit.)
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Br[H].Cc1ccc(cc1)C(=O)CN2C(=N)SC3=C2CCCC3
InChI
1S/C16H18N2OS.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)14(19)10-18-13-4-2-3-5-15(13)20-16(18)17;/h6-9,17H,2-5,10H2,1H3;1H
InChI Key
HAGVCKULCLQGRF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ピフィスリン-αは以下の用途に使用されています:
  • 一過性の全脳虚血(tGCI)後のp53アップレギュレートされたアポトーシスモジュレーター(PUMA)発現に対する特定のp53阻害剤の作用の研究[1]
  • PA1細胞を処理するp53阻害剤[2]
  • マウス肺上皮-12(MLE- 12)細胞を処理する腫瘍タンパク質p53(TRP53)阻害剤[3]
生物化学的/生理学的作用
ピフィスリンαはp53仲介性アポト-シスおよびp53依存性遺伝子転写 (サイクリンG, p21/waf1,mdm2発現など) を可逆的に阻害します。ピフィスリンαはUV照射や、ドキソルビシン・エトポキシド・パクリタキセル・シトシン-β-D-アラビノフラノシドなどの細胞毒性化合物による遺伝毒性ストレスが与えられた後の細胞の生存率を高めます。ピフィスリンαは、がんの発生率を上昇させることなく致命的な全身γ線照射からマウスを保護します。p53遺伝子欠損マウスや、ドミナントネガティブ変異型p53遺伝子を発現する細胞では、この保護作用はみられません。p53欠損細胞株におけるp53の一過性の発現により保護作用が示されます。
特徴および利点
本化合物はアポトーシス研究に主眼を置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くのアポトーシス向け製品をご覧になれます。他の研究分野の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4359-5MG:
P4359-VAR:
P4359-BULK:
P4359-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hui Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 290(2), 1129-1140 (2014-11-22)
Growth arrest is one of the essential features of cellular senescence. At present, the precise mechanisms responsible for the establishment of the senescence-associated arrested phenotype are still incompletely understood. Given that ERK1/2 is one of the major kinases controlling cell
Potential role of PUMA in delayed death of hippocampal CA1 neurons after transient global cerebral ischemia
Niizuma K, et al.
Stroke, 40(2), 618-625 (2009)
E A Komarova et al.
Biochemistry. Biokhimiia, 65(1), 41-48 (2000-03-07)
The p53 protein is traditionally believed to be a tumor suppressor. Activation of p53-dependent apoptosis in response to damage to cell DNA provides for the elimination of possible tumor cell precursors. However, in some cases the activity of p53 can
Inhibition of regulatory-associated protein of mechanistic target of rapamycin prevents hyperoxia-induced lung injury by enhancing autophagy and reducing apoptosis in neonatal mice
Sureshbabu A, et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 55(5), 722-735 (2016)
Ahmed Malki et al.
Bioorganic chemistry, 72, 57-63 (2017-04-04)
Small molecules that can target human cancers have been highly sought to increase the anticancer efficacy, the present work describes the design and synthesis of novel series of five quinuclidinone derivatives (2a-2e). Their anticancer activities were investigated against breast cancer
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.