製品名
ヘキサレリン, ≥90% (HPLC)
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c(C)[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H](N)Cc3cnc[nH]3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C47H58N12O6/c1-27-34(33-15-7-9-17-37(33)54-27)23-41(58-44(62)35(49)22-31-25-51-26-53-31)45(63)55-28(2)43(61)57-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-32(30)36)47(65)59-39(20-29-12-4-3-5-13-29)46(64)56-38(42(50)60)18-10-11-19-48/h3-9,12-17,24-26,28,35,38-41,52,54H,10-11,18-23,48-49H2,1-2H3,(H2,50,60)(H,51,53)(H,55,63)(H,56,64)(H,57,61)(H,58,62)(H,59,65)/t28-,35-,38-,39+,40-,41+/m0/s1
InChI Key
RVWNMGKSNGWLOL-GIIHNPQRSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
80666-BULK:
80666-50MG:
80666:
80666-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック