アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
off-white to light tan
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.Cc1cccc(n1)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11N.ClH/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13;/h2-9H,1H3;1H
InChI Key
PKDHDJBNEKXCBI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN2B(2904) , GRM5(2915)
rat ... Grm5(24418)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5435-BULK:
M5435-5MG:
M5435-25MG:
M5435-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究