Merck
AB3623
Sigma-Aldrich
抗カスパーゼ3抗体、活性(切断)型
Chemicon®, from rabbit
別名:
Apopain, Yama Protein, CASP3, SCA-1, procaspase3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CASP3(836)
詳細
カスパーゼ3(CPP32、アポパイン)は、最も広範囲にわたって研究されているアポトーシス・タンパク質です。カスパーゼ3は、不活性前酵素(32 kDa)として合成され、他の上流プロテアーゼによる自己タンパク質分解および/または切断によってアポトーシスが進行中の細胞内で処理されます。処理後のカスパーゼ3の構造は大型(17 kDa)および小型(12 kDa)サブユニットで構成され、これらが結合して活性酵素が形成されます。活性カスパーゼ3は、他のカスパーゼだけでなく、PARPやDFFなどの細胞内の関連ターゲットを、タンパク質分解的に切断して活性化します。
特異性
AB3623は切断されたp17フラグメントのみを検出し、アポトーシスが進行中の細胞の前駆体型は検出しません。
他の動物種との反応性は確認されていません。
免疫原
エピトープ:活性(切断)型
切断特異的合成ペプチド配列(独自開発)。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:
1:100~1:200(0.5~4 µg/mL)希釈倍率の活性アポトーシス細胞を使用して、カスパーゼ3を検出しました。
注意点として、組織を使用する場合は活性カスパーゼ3のレベルが検出可能レベルを下回ることがあります。その場合は、1 mM ATPにより30分間(活性化のために)インキュベートしたCC119(ヒトカスパーゼ3)をウェスタンのポジティブコントロールとして使用してください。あるいは、スタウロスポリン(0.5 µM、10~18時間)でインキュベートした神経培養標本を用いると、一般に強いカスパーゼ3シグナルが得られます。
免疫組織染色:
1:10希釈倍率(10~20 µg/mL)で使用し、AB3623は4% PFA固定パラフィン包埋マウス組織において正常に反応しました。
免疫組織染色(パラフィン):
カスパーゼ3マウスモノクローナル抗体の最適染色: マウス小腸
抗カスパーゼ3抗体、活性(切断)型は、カスパーゼ3のレベルを検出します。また、免疫蛍光染色(IF)、免疫組織染色(IHC)、およびウェスタンブロッティング(WB)での使用が文献発表され検証されています。
研究のカテゴリ
アポトーシスおよび癌
代謝
研究のサブカテゴリ
カスパーゼ
酵素・生化学
ターゲットの説明
17 kDa
関連事項
先発品:04-440、04-1088
物理的形状
イムノアフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、30%グリセロール、0.5% BSA、5 mM EDTAおよび0.03%プロクリンを含有するPBS緩衝液に溶解。
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
扁桃腺および虫垂組織。アポトーシスのためにリコンビナント可溶性TRAILによって誘導されたJurkat細胞、およびスタウロスポリン処理済みマウス3T3細胞ライセート皮膚/腫瘍、胚。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
AB3623:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joseph E Druso et al.
The Journal of biological chemistry, 291(17), 8886-8895 (2016-02-26)
The Rho family small GTPase Cdc42 has been implicated in a wide range of cellular functions including the establishment of cell polarity and the remodeling of the actin cytoskeletal architecture, resulting in the tight regulation of cell growth and survival
C Lv et al.
Cell death & disease, 4, e952-e952 (2013-12-07)
Chemotherapy remains the common therapeutic for patients with lung cancer. Novel, selective antitumor agents are pressingly needed. This study is the first to investigate a different, however, effective antitumor drug candidate Wentilactone A (WA) for its development as a novel
Astrocyte proliferation following stroke in the mouse depends on distance from the infarct.
Barreto, GE; Sun, X; Xu, L; Giffard, RG
Testing null
Hypoxic neuronal necrosis: protein synthesis-independent activation of a cell death program.
Niquet, J; Baldwin, RA; Allen, SG; Fujikawa, DG; Wasterlain, CG
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Tsung-Ming Yang et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 41(1), 14-23 (2008-12-23)
Combinatorial therapies using the proteasome inhibitor, bortezomib, have been found to induce synergistic apoptosis in cancer cells grown as monolayers; however, three-dimensional spheroid culture may be a better model for the multicellular resistance found in solid tumors, such as lung