スキップする
E1406
エンベリン
≥98% (HPLC), powder
別名:
2,5-ジヒドロキシ-3-ウンデシル-2,5-シクロヘキサジエン-1,4-ジオン, エンベリン, エンベリン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥25,400
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥60,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H26O4
CAS番号:
分子量:
294.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-979-8
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥25,400
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites
mode of action
DNA synthesis | interferes
SMILES string
CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O
InChI
1S/C17H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(20)14(18)12-15(19)17(13)21/h12,18,21H,2-11H2,1H3
InChI key
IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... XIAP(331)
General description
天然ベンゾキノン誘導体であるエンベリンは、Embelia ribesという植物から最初に抽出されました。[1]エンベリンは、構造的にユビキノンに類似しています。[2]
Application
エンベリンは、次の用途で使用されています。
  • NF-κB活性化受容体リガンド(RANKL)が誘発する活性化T細胞核内因子(NFATc1)ルシフェラーゼ活性に対するその作用を研究するため。[3]
  • パーキンソン病(PD)を媒介する機序におけるその役割を研究するため。[2]
  • X連鎖アポトーシス阻害タンパク質(XIAP)活性に対するその作用を分析するために、マウス全胚の処理に使用。′[1]
Biochem/physiol Actions
XIAP(X染色体連鎖性アポト-シス阻害タンパク質)に対するインヒビタ-で、in vivoでは抗腫瘍剤および抗炎症剤です。
エンベリンは抗酸化性、ミトコンドリア脱共役および抗受精性を誘発します。[2][4]また、抗糖尿病、抗けいれん、抗不安、抗菌活性を有します。[4]エンベリンは、強力な神経保護薬として機能し、脳卒中の補助療法薬としても有益です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHL89654178493I5659
エンベリン phyproof® Reference Substance
PHL89654
エンベリン
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Gene Information
human ... XIAP(331)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, parasites, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エンベリン
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)