安全性情報
B1436
Sigma-Aldrich
BAX抑制ペプチドV5
≥97% (HPLC), lyophilized powder
別名:
BIP-V5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥46,700
¥46,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥46,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H50N6O6S
CAS番号:
分子量:
586.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥46,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(CC[C@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C
InChI
1S/C27H50N6O6S/c1-16(2)15-20(24(35)31-19(27(38)39)9-6-7-12-28)32-23(34)18(11-14-40-5)30-25(36)21-10-8-13-33(21)26(37)22(29)17(3)4/h16-22H,6-15,28-29H2,1-5H3,(H,30,36)(H,31,35)(H,32,34)(H,38,39)/t18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI Key
NHMUTADCTDDWPV-YFNVTMOMSA-N
Amino Acid Sequence
Val-Pro-Met-Leu-Lys
生物化学的/生理学的作用
BAXが介在するアポト-シスのインヒビタ-であり、Ku70-Baxの抑制ドメインをもとにした膜透過性のペンタペプチドです。
BAX Inhibiting Peptide V5 protects Bax against conformational changes and it also prevents mitochondrial translocation. In vitro analysis prove that peptide V5 prevents apoptosis, mediated by a number of agents including staurosporine, ultraviolet and anti-cancer drug.[1]
その他情報
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B1436-5MG:
B1436-BULK:
B1436-5MG-PW:
B1436-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The involvement of the apoptosis-modulating proteins ERK 1/2, Bcl-xL and Bax in the resolution of acute inflammation in vivo
Sawatzky DA, et al.
The American Journal of Pathology, 168(1), 33-41 (2006)