アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white to off-white
溶解性
H2O: ≥20 mg/mL
オーガナイザー
Novartis
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
InChI
1S/C16H14F2N3O4S.Na.H2O/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
InChI Key
CGJRLPRCWSHOFU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
アプリケーション
- as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC){58
- as a prazole to study its effects on prodrug activation and human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) inhibition[1]
- to study its effects on breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitors in various in vitro membrane preparations from various cell lines[2]
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P0021-BULK:
P0021-VAR:
P0021-10MG:
P0021-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)