Merck
Y0001001
システム適合性用パントプラゾール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
パントプラゾール ナトリウム 水和物, 5-(ジフルオロメトキシ)-2-[[(3,4-ジメトキシ-2-ピリジニル)メチル]スルフィニル]-1H-ベンゾイミダゾール ナトリウム塩 セスキ水和物, パントゾール セスキ水和物, パントプラゾール ナトリウム セスキ水和物, プロトニックス セスキ水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14F2N3NaO4S
CAS番号:
分子量:
405.35
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pantoprazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.[Na+].[Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC.COc4ccnc(CS(=O)c5nc6cc(OC(F)F)ccc6[n-]5)c4OC
InChI
1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
InChI Key
YNWDKZIIWCEDEE-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pantoprazole for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
胃プロトンポンプ阻害剤です。 胃食道逆流性疾患に起因する、食道のびらんと潰瘍の短期治療に使用されます。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート