スキップする
E7906
エソメプラゾールマグネシウム 水和物
≥98% (HPLC), proton pump inhibitor, powder
別名:
(S)-オメプラゾールマグネシウム 水和物, (T-4)-ビス[6-メトキシ-2-[(S)-[(4-メトキシ-3,5-ジメチル-2-ピリジニル)メチル]スルフィニル-κO]-1H-ベンズイミダゾラト-κN3]-マグネシウム 水和物, ネキシウム 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥22,700
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥60,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C34H36MgN6O6S2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
713.12 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥22,700
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
エソメプラゾールマグネシウム 水和物, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -128 to -146°, c = 0.5 in methanol
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.COc1ccc2n([Mg]n3c(nc4cc(OC)ccc34)S(=O)Cc5ncc(C)c(OC)c5C)c(nc2c1)S(=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
InChI
1S/2C17H18N3O3S.Mg.H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q2*-1;+2;/t2*24-;;/m00../s1
InChI key
LGRFYKXKCZKDLS-DIYDTZFBSA-N
General description
エソメプラゾールは、オメプラゾールの(S)異性体です。本化合物はH+/K+-ATPase酵素をブロックし、胃壁細胞による塩酸の放出を低下させます。 エソメプラゾールは、胃食道逆流症(GERD)の治療に使用されます。
Application
エソメプラゾールマグネシウム水和物は、ATP12A非依存的に細胞内酸性化を誘導するために使用されています。
Biochem/physiol Actions
エソメプラゾ-ルマグネシウム二水和物は代表的なプロトンポンプインヒビタ-です。
Features and Benefits
本化合物は、 AstraZenecaにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、 こちらをクリックしてください
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR1585P00211249790
USP
USP
1249790
Esomeprazole Sodium
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
solubility
-
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
Novartis
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E7906-VAR: + E7906-250MG: + E7906-BULK: + E7906-50MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)