Merck
O104
Sigma-Aldrich
オメプラゾール
≥98% (HPLC), solid, gastric secretion inhibitor
別名:
5-メトキシ-2-[[(4-メトキシ-3,5-ジメチル-2-ピリジニル)メチル]スルフィニル]-1H-ベンズイミダゾール, アントラ, ロセック
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,230
500 MG
¥38,580
¥13,230
単価¥18,900割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,230
500 MG
¥38,580
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N3O3S
CAS番号:
分子量:
345.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥13,230
単価¥18,900割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
オメプラゾール, solid
フォーム
solid
品質水準
white
溶解性
H2O: 0.5 mg/mL
DMSO: >19 mg/mL
ethanol: 4.5 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI Key
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オメプラゾールは弱塩基のベンズイミダゾール誘導体であり、本質的に脂溶性です。この化合物はpHへの感受性が高く、低pHでは原型で存在しません。[1]
アプリケーション
オメプラゾールは、ダルベッコ改変イーグル培地(血清を含まない)の非定型チトクロームP450(CYP)1A2誘導剤として、ヒト肝細胞におけるCYP活性に対する誘導剤の影響を調べるため[2]、および他の従来のアリール炭化水素受容体リガンドと比較するために使用されています。[3]
生物化学的/生理学的作用
オメプラゾールは、プロトンポンプ(H+、K+-ATPアーゼ)と共有結合して、胃液分泌を抑制します。[1]消化性食道炎、十二指腸潰瘍および胃潰瘍への効果を改善するために有用です。高い効果が得られるため、オメプラゾールのほうがヒスタミンH2受容体やラニチジンのアンタゴニストよりも推奨されます。また、ゾリンジャー・エリソン症候群の治療にも有用です。[4]
特徴および利点
ADME毒性研究の注目製品です。こちらをクリックすると注目のADME毒性製品をご覧いただけます。他の研究分野の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
本化合物はアストラゼネカが開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
注意
吸湿性で光に不安定です。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O104-100MG:
O104-500MG:
O104-BULK:
O104-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Profiling the hepatic effects of flutamide in rats: A microarray comparison with classical AhR ligands and atypical CYP1A inducers
Coe KJ, et al.
Drug Metabolism and Disposition (2006)
Un-Ho Jin et al.
Cancers, 12(8) (2020-08-01)
Background: The aryl hydrocarbon receptor (AhR) is expressed in gliomas and the highest staining is observed in glioblastomas. A recent study showed that the AhR exhibited tumor suppressor-like activity in established and patient-derived glioblastoma cells and genomic analysis showed that
S E Attwood et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 41(11), 1162-1174 (2015-04-11)
Control of chronic gastro-oesophageal reflux disease may be achieved either by anti-reflux surgery (ARS) or by long-term medical therapy with proton pump inhibitors (PPIs). The primary efficacy results of the SOPRAN study, comparing long-term omeprazole use with open ARS, and
M Ritter et al.
British journal of pharmacology, 124(4), 627-638 (1998-08-05)
1. Stimulation of chemotaxis of human polymorphonuclear leucocytes (PMNs) with the chemoattractive peptide fMLP (N-formyl-Met-Leu-Phe) is paralleled by profound morphological and metabolic alterations like changes of intracellular pH (pHi) and cell shape. The present study was performed to investigate the
Omeprazole
Michelle I. Wilde and Donna Mc Tavish
Drugs, 48(1), 91-132 (1994)