Merck
I4883
Sigma-Aldrich
イブプロフェン
≥98% (GC), powder, COX inhibitor
別名:
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, Brufen, Motrin, Rebugen, α-メチル-4-(イソブチル)フェニル酢酸, (±)-2-(4-イソブチルフェニル)プロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O2
CAS番号:
分子量:
206.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
イブプロフェン, ≥98% (GC)
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
powder
mp
77-78  °C
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イブプロフェンは一般に使用されている非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)であり、疼痛緩和、抗炎症、解熱作用があることで知られています。本品は、βアドレナリン遮断剤、アンジオテンシン変換酵素阻害剤、アンジオテンシン受容体遮断剤、利尿剤などのさまざまな降圧薬の有効性を妨げる可能性があります。イブプロフェンは脳脊髄液中に非結合状態で存在し、関節炎患者の炎症関節の滑液中で蓄積します。[1]
アプリケーション
イブプロフェンは以下の目的で使用されています:
  • 新生児の肺発達時におけるその血管と肺への作用を検討するため[2]
  • ヒト胆管がん細胞株の細胞アポトーシス、細胞増殖および組織学的変化に対するその影響を検討するため[3]
  • テルペンベースの治療用深共晶系(THEDES)調製液を用いてその物理化学的、抗菌および抗がん特性を検討するため。[4]
生物化学的/生理学的作用
シクロオキシゲナーゼ (COX) のインヒビターであり、COX-2よりもCOX-1に対して強く作用します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I4883-1G:
I4883-5G:
I4883-10G:
I4883-BULK:
I4883-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vascular and pulmonary effects of ibuprofen on neonatal lung development
Chen X, et al.
Respiratory Research (2023)
The Effects of Ibuprofen, Naproxen and Diclofenac on cell Apoptosis, Cell Proliferation and Histology Changes in Human Cholangiocarcinoma Cell Lines
Leksomboon R, et al.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2022)
Untangling the bioactive properties of therapeutic deep eutectic solvents based on natural terpenes
Silva E, et al.
Current research in medicine (2021)
PharmGKB summary: ibuprofen pathways
Mazaleuskaya LL, et al.
Pharmacogenetics and Genomics (2015)
Mateusz P Czub et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(13), 6847-6862 (2020-05-30)
Every day, hundreds of millions of people worldwide take nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), often in conjunction with multiple other medications. In the bloodstream, NSAIDs are mostly bound to serum albumin (SA). We report the crystal structures of equine serum albumin