Merck
L7386
Sigma-Aldrich
リゾスタフィン from Staphylococcus staphylolyticus
≥500 units/mg protein, lyophilized powder
別名:
グリシル-グリシンエンドペプチダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥19,200
5 MG
¥58,500
15 MG
¥130,000
¥19,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥19,200
5 MG
¥58,500
15 MG
¥130,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥19,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
製品名
リゾスタフィン from Staphylococcus staphylolyticus, lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
由来生物
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥500 units/mg protein
分子量
25 kDa
組成
Protein, 50-70% biuret
包装
pkg of (sold on basis of mg protein)
溶解性
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
作用機序
cell wall synthesis | interferes
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ペプチド
生物化学的/生理学的作用
リゾスタフィンは、分子量が約25 kDaの亜鉛エンドペプチダ-ゼです。 リゾスタフィンは、ブドウ球菌属種の細胞壁のペプチドグリカン層内のポリグリシン架橋結合を切断するため、細胞溶解にまた抗菌治療剤の候補としても有用でであることがわかっています。
活性の至適pH:約7.5
単位の定義
1ユニットは、6.0 mLの反応混合液中で、pH 7.5、37°C、10分間に、Staphylococcus aureus細胞懸濁液の濁度(A620)を0.250から0.125に下げる酵素量です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L7386-15MG-PW:
L7386-1MG:
L7386-15MG:
L7386-5MG:
L7386-500MG:
L7386-VAR:
L7386-PM:
L7386-5MG-PW:
L7386-1MG-PW:
L7386-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ian R Monk et al.
Nature communications, 10(1), 3067-3067 (2019-07-13)
WalKR (YycFG) is the only essential two-component regulator in the human pathogen Staphylococcus aureus. WalKR regulates peptidoglycan synthesis, but this function alone does not explain its essentiality. Here, to further understand WalKR function, we investigate a suppressor mutant that arose
Catherine Bennett et al.
International forum of allergy & rhinology, 9(8), 918-925 (2019-06-05)
Chronic rhinosinusitis (CRS) is a common disease, often refractory to conventional antimicrobial treatment. In this study we investigate the antimicrobial and anti-inflammatory effects of adding kappa-carrageenan to a commercially available sinus rinse. Kappa-carrageenan was added to Flo CRS and Flo
Dafne Bongiorno et al.
MicrobiologyOpen, 9(5), e1017-e1017 (2020-04-03)
Methicillin-resistant S. aureus has been reported as the main pathogen involved in chronic infections, osteomyelitis, and prosthetic joint infections. The host/pathogen interaction is dynamic and requires several changes to promote bacterial survival. Here, we focused on the internalization and persistence
Judy J J Ou et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 6, 187-187 (2017-01-14)
Background:Staphylococcus aureus (S. aureus) small colony variants (SCVs) can survive within the host intracellular milieu and are associated with chronic relapsing infections. However, it is unknown whether host invasion rates and immune responses differ between SCVs and their wild-type counterparts.
Igor Belyansky et al.
The Journal of surgical research, 171(2), 409-415 (2011-06-24)
Lysostaphin (LS), a naturally occurring Staphylococcal endopeptidase, has the ability to penetrate biofilm, and has been identified as a potential antimicrobial to prevent mesh infection. The goals of this study were to determine if LS adhered to porcine mesh (PM)
プロトコル
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.