由来生物
bovine liver
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥1,000 units/mg protein (biuret)
保管条件
(Tightly closed)
テクニック
activity assay: suitable
その他の活性
lactic dehydrogenase, myokinase, β-NADH oxidase, nucleoside monophosphokinase and ATPase ≤0.1%
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- nucleoside diphosphate kinase (NDPK) assays[3]
- coupled NDPK-luciferase assay to determine the amounts of Ras-bound guanosine triphosphate (GTP)[4]
- non-metastatic protein 23 (NM23) growth stimulation assay[5]
- in a study to assess inhibition of type I Fc epsilon receptor mediated Ca2+ influx and mediator secretion in rat mucosal mast cells [6]
- in a study to investigate protein synthesis in rabbit reticulocytes[7]
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
基質
抗体
酵素
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
N2635-100UN:
N2635-500UN:
N2635-BULK:
N2635-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)