サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
500 units | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥21,800 |
1000 units | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥24,400 |
2500 units | カートの在庫状況を確認する | ¥41,400 |
10000 units | カートの在庫状況を確認する | ¥115,000 |
この商品について
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
type
Type F-300
form
lyophilized powder
specific activity
≥130 units/mg protein (biuret)
mol wt
110 kDa
purified by
crystallization
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
color
white
anion traces
sulfate (SO42-): free
foreign activity
ATPase, myokinase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconic dehydrogenase and phosphoglucose isomerase ≤0.01%
storage temp.
−20°C
Gene Information
bakers yeast ... HXK1(850614), HXK2(852639)
General description
Application
- Quercus velutina(Black oak)の根および茎試料中のグルコース含量測定のためのグルコース消化に[3]
- 混入したATP(アデノシン三リン酸)の除去のため D-グルコースを添加した ADP(アデノシン二リン酸)溶液の取扱いに
- ADP-[13CU]グルコース合成のための 4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸バッファー(pH 7.5)中で
Biochem/physiol Actions
リン酸化の速度はヘキソースの種類により異なります(pH 7.5、30°C)。
D-フルクトース KM:0.33 mM
D-グルコース KM:0.12 mM
D-マンノース KM:0.05 mM
酵母ヘキソキナーゼには2種類の互いに類似するアイソフォーム、PI(A)とPII(B)があり、等電点はそれぞれ5.25と4です。
分子量:約54 kDa(単量体)
約110 kDa(二量体)
至適pH:7.5~9.0
吸光係数:E1% = 8.85(PI)、9.47(PII)(280 nm)
活性化因子:ヘキソキナーゼは活性にMg2+イオンを必要とします(KM = 2.6 mM)。 ヘキソキナーゼはカテコールアミンとその類縁物質により活性化されます。
阻害剤:ソルボース1-リン酸、ポリリン酸、6-デオキシ-6-フルオログルコース、2-C-ヒドロキシ-メチルグルコース、キシロース、リクソース、チオール反応性化合物(Hg2+および4-クロロ第二水銀安息香酸)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥130 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥350 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥300 units/mg protein |
| Gene Information bakers yeast ... HXK1(850614), HXK2(852639) | Gene Information bakers yeast ... HXK1(850614), HXK2(852639) | Gene Information human ... HXK1(3098) | Gene Information - |
| biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source human | biological source Saccharomyces cerevisiae |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid | form lyophilized powder (contains buffer salts) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 110 kDa | mol wt dimer 110 kDa | mol wt 104.6 kDa | mol wt Mw 141-151 kDa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ヘキソキナーゼ from Saccharomyces cerevisiae
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)