Merck
I1643
Sigma-Aldrich
無機ピロホスファターゼ パン酵母(S. cerevisiae種)由来
powder, ≥500 units/mg protein (E1%/280)
別名:
ピロリン酸ホスホヒドロラーゼ, 無機ピロホスファターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 UNITS
¥19,100
500 UNITS
¥53,900
1000 UNITS
¥96,500
¥19,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 UNITS
¥19,100
500 UNITS
¥53,900
1000 UNITS
¥96,500
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥19,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
powder
品質水準
比活性
≥500 units/mg protein (E1%/280)
分子量
71 kDa
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分子量:71 kDa(分子量32~35 kDaの同一サブユニット2個からなるホモ二量体)
吸光係数:E1% = 14.5 (280 nm)
pI:4.75
この遍在する酵素はピロリン酸を生成する代謝反応を促進させる働きがあり、平衡定数は通常ほぼ1です。触媒機構は文献に記載されています。無機ピロホスファタ-ゼはメタロプロテア-ゼの一種であり、最大活性にはMg2+が必要です。無機ピロリン酸の加水分解は、Mg2+存在下では特異的に行われますが、亜鉛存在下ではADPとATPの両方が加水分解されます。
アプリケーション
ピロホスファターゼは、
  • tRNAへの[3H]L-メチオニン取り込みを定量化するためのアミノアシル化アッセイに使用する反応緩衝成分として、[1]
  • PCR混合成分として使用されています。[2]
ピロホスファターゼは、
tRNAへの[3H]L-メチオニン取り込みを定量化するためのアミノアシル化アッセイに使用する反応緩衝成分として、
PCR混合成分として使用されています。
無機ピロホスファタ-ゼ(PPア-ゼ)は遍在する酵素で、PPi+H2O→2Piという反応を触媒します。
タンパク質、RNA、DNAの合成に重要な役割を果たします。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.2、25°C、1分間に、1.0 μmolの無機オルトリン酸を遊離させる酵素量です。
物理的形状
80~90%緩衝塩を含有する凍結乾燥粉末
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I1643-500UN:
I1643-VAR:
I1643-100UN-PW:
I1643-500UN-PW:
I1643-100UN:
I1643-BULK:
I1643-1KU:
I1643PROC:
I1643-PH:
I1643-1KU-PW:
I1643-BULK-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzymatic chemiluminescence assay for inorganic pyrophosphate.
Vuokko Jansson et al.
Analytical biochemistry, 304(1), 135-137 (2002-04-24)
Virginia P Ronchi et al.
The Journal of biological chemistry, 292(44), 18006-18023 (2017-09-20)
To understand the mechanism for assembly of Lys
Laura Pedró-Rosa et al.
Journal of biomolecular screening, 20(1), 122-130 (2014-08-29)
Improved therapies for the treatment of Trypanosoma brucei, the etiological agent of the neglected tropical disease human African trypanosomiasis, are urgently needed. We targeted T. brucei methionyl-tRNA synthetase (MetRS), an aminoacyl-tRNA synthase (aaRS), which is considered an important drug target
Jin He et al.
Annals of neurology, 93(2), 244-256 (2022-09-12)
Despite the increasing number of genes associated with Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease, many patients currently still lack appropriate genetic diagnosis for this disease. Autosomal dominant mutations in aminoacyl-tRNA synthetases (ARSs) have been implicated in CMT. Here, we describe causal missense mutations
Jing-Jing Xiang et al.
Plant physiology, 159(4), 1488-1500 (2012-06-21)
Leaf rolling is an important agronomic trait in rice (Oryza sativa) breeding and moderate leaf rolling maintains the erectness of leaves and minimizes shadowing between leaves, leading to improved photosynthetic efficiency and grain yields. Although a few rolled-leaf mutants have
資料
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。
質問
  1. I want to know what the endotoxin value is in this product(Pyrophosphatase, Sigma-Aldrich, I1643-1KU, LOT-SLCL2396).
    1 回答
    1. This product is NOT tested for endotoxin. Please see the Certificate of Analysis for testing that is performed.