Merck
MAK522
Sigma-Aldrich
Starch Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
Starch Quantification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アプリケーション
agriculture
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Starch is a polysaccharide carbohydrate consisting of a large number of glucose units joined together by glycosidic bonds. All plant seeds and tubers contain starch present in the form of amylose and amylopectin. Starch is the most consumed polysaccharide in the human diet. Some starches are digested very quickly, and cause a rapid and large rise in blood sugar. Others are digested more slowly. Some starch, called resistant starch, is not digested in the small intestine at all, and thus causes little or no blood sugar rise.
特徴および利点
  • Linear detection range: 2 to 200 µg/mL for the colorimetric assay and 0.2 to 20 µg/mL for the fluorometric assay.
適合性
The kit is suitable for the quantitative determination of starch in biological, agriculture, and food samples, as well as for studying the effects of drugs on starch metabolism.
原理
The Starch Assay Kit uses a single working reagent that combines the enzymatic break down of starch and the detection of glucose in one step. The color intensity of the reaction product at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to the starch concentration in the sample. This simple convenient assay is carried out at room temperature and takes only 30 minutes.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. In table 2 the volume of reagents suggested for working solution is much higher then the provided volume. So we need to dilute the reagents before start. If yes then in what ratio. Please provide the details.
    1 回答
    1. The units in table two should be microliters rather than milliliters. We are working on getting this fixed