Merck
MAK487
Sigma-Aldrich
Lactose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
Lactose Detection Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アプリケーション
agriculture
food and beverages
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
gastrointestinal diseases
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Lactose (C12H22O11) is a disaccharide comprised of galactose and glucose which form a β1-4 glycosidic linkage. Lactose is the major sugar in milk, making up around 2–8 % of milk (by weight).
特徴および利点
  • Linear detection range of the kit is 17 to 2000 µM lactose for the colorimetric assay and 6 to 100 µM for the fluorometric assay.
適合性
The kit is suitable for lactose activity determination in milk, food, beverages and other biological samples, as well as for studying the effects of drugs on lactose metabolism.
原理
The Lactose Assay Kit uses a specific enzyme-coupled reaction in which lactose is cleaved and the resulting galactose forms a colored product. The color intensity at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to the lactose concentration in the sample.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)