スキップする
SA20
スターチ (HK) アッセイキット
sufficient for 20 assays
別名:
デンプン定量キット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
出荷予測2026年5月25日from市川市大町368
¥32,100
この商品について
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12164500
Technique(s):
photometry: suitable
Usage:
sufficient for 20 assays
Storage temp.:
2-8°C
¥32,100
出荷予測2026年5月25日詳細
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for 20 assays
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
このキットは、アミログルコシダーゼ-ヘキソキナーゼ-グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ酵素アッセイを用いた食品やその他の材料中の天然デンプンの定量的酵素測定用です。デンプンのグルコースへの加水分解は、アミログルコシダーゼにより触媒されます。 グルコースはヘキソキナーゼが触媒する反応において、アデノシン三リン酸(ATP)によりリン酸化されます。 次に、グルコース-6-リン酸(G6P)はグルコース6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PDH)により触媒される反応において、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)の存在下で6-ホスホグルコン酸に酸化されます。 この酸化中に、等モルのNADがNADHに還元されます。 340 nmでの吸光度の増加は、グルコース濃度に正比例します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
GAHK20FA20TDF100A
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for ~100 assays
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
analyte chemical class(es)
sugars
analyte chemical class(es)
sugars (glucose)
analyte chemical class(es)
sugars (fructose)
analyte chemical class(es)
-
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • glucose assay reagent 20 mL
  • starch assay reagent 1 mL/vial
  • starch assay standard 5 g
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. SA20スターチ(HK)アッセイキットの感度と検出限度を教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
    1 回答
    1. The kit is optimized for handling sample weights of 0.1 to 1 gram and produces a colorimetric result proportional to glucose concentration. However, the detection limit has not been determined for this assay kit.
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf