サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥75,100 |
この商品について
usage
sufficient for 20 assays
Quality Segment
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| usage sufficient for 20 assays | usage sufficient for 700 assays | usage sufficient for ≥100 tests enzymatic | usage sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
microbialanalysis | - | - | - |
キットの構成要素のみ
- α-Amylase, Heat Stable .5 mL
- Starch Assay Reagent 1 mL/vial
- Glucose Oxidase/Peroxidase Reagent 1 capsule
- o-Dianisidine Reagent 5 mg
- Glucose Standard Solution .5 mL
- Wheat Starch 1 g
- Corn Starch 1 g
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan