Merck
S9144
Supelco
デンプン測定試薬
for use with enzymatic assay kits SA20, STA20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.84
品質水準
アナライトの化学物質クラス
sugars
テクニック
photometry: suitable
アプリケーション
food and beverages
general analytical
保管温度
2-8°C
適合性
デンプン測定キットSA-20、STA-20
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S9144-1VL:
S9144-BULK:
S9144-VAR:
S9144-1VL-KC:
S9144PROC:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.