Merck
MAK476
Sigma-Aldrich
Glucose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
Glucose Detection Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
diabetes; metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Glucose (C6H12O6) is a key diagnostic parameter for many metabolic disorders. Increased glucose levels have been associated with diabetes mellitus, hyperactivity of the thyroid, pituitary, and adrenal glands. Decreased levels are found in insulin secreting tumors, myxedema, hypopituitarism and hypoadrenalism.
特徴および利点
  • The linear detection range of glucose for the colorimetric assay is 5 to 300 µM (90 µg/dL -5.4 mg/dL) and 1 to 30 µM for the fluorometric assay.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • The procedure involves addition of a single working reagent and incubation for 30 minutes at room temperature.
適合性
The kit is suitable for glucose determination in serum, plasma, milk, culture medium, food, beverages, and other biological preparations
原理
The Glucose Assay Kit uses a single Working Reagent that combines the glucose oxidase reaction and color reaction in one step. The color intensity of the reaction product at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 is directly proportional to glucose concentration in the sample.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)