Merck
LY0100
Sigma-Aldrich
リゾチーム活性キット
sufficient for 100 tests
別名:
Lysozyme assay kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥97,800
¥97,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥97,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥97,800
Check Cart for Availability
使用法
sufficient for 100 tests
保管温度
2-8°C
詳細
Lysozyme Detection Kit(リゾチーム検出キット)は、リゾチーム活性検出用の、すぐに使用できる試薬です。このリゾチーム活性検出用のシンプルなアッセイは、基質として単球菌細胞を使用します。リゾチーム活性は単球菌細胞の溶解を引き起こします。リゾチームサンプルと基質のインキュベーションにおいて、反応は450nmにおける吸光度の減少によってモニタリングされます。
アプリケーション
Lysozyme Activity Kit(リゾチーム活性キット)は、ネイティブのリゾチーム[1]、ニワトリ卵白から精製したリゾチーム[2]およびピロカルピン刺激唾液由来リゾチームの触媒活性の測定に使用されています。[3]
生物化学的/生理学的作用
リゾチームは、ムコ多糖のN-アセチル-D-グルコサミン残基とN-アセチルムラミン酸残基(GlcNAcβ1-4Mur)との間の結合および対応するペプチドグリカンのグリカン骨格を加水分解的に切断します(後者はペプチド鎖に結合または架橋したグリコサミノグリカン)。リゾチームは、細菌の細胞壁を効果的に破壊します。[4]
保管および安定性
反応バッファーは、2~8℃で最低で2年間安定です。
リゾチーム(カタログ番号L6876)は、-20℃で長期間保管でき、4年間は活性が持続します。
単球菌細胞(カタログ番号M3770)は、-20℃で長期間保存できます。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • L6876Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥39,000 units/mg proteinSDS
  • Lysozyme Reaction Buffer
  • M3770Micrococcus lysodeikticus ATCC No. 4698, suitable for substrate for the assay of lysozyme, lyophilized cellsSDS
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silica Nanopollens Enhance Adhesion for Long-Term Bacterial Inhibition.
Song, H., et al.
Journal of the American Chemical Society, 138, 6455-6462 (2016)
Paula Chequer Gouveia Mól et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1044-1045, 17-23 (2017-01-09)
In this study, a supermacroporous polyacrylamide cryogel was produced by cryo-polymerization and activated with Tris(hydroxymethyl)aminomethane (Tris-cryogel) to be applied as an affinity ligand for a one step purification of lysozyme (LYZ), directly from chicken egg white (EW). The Tris-cryogel presented
Luana E Bomfin et al.
Biochemical pharmacology, 145, 34-45 (2017-09-05)
This study aimed to elucidate the effect of 5-fluorouracil (5-FU) on the histological aspects of the major salivary glands, salivary flow and saliva composition using an established oral mucositis model in hamsters. Oral mucositis was induced by two intraperitoneal administrations
Dan Bi Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 2541-2541 (2018-02-09)
Time-resolved serial femtosecond crystallography with X-ray free electron laser (XFEL) holds the potential to view fast reactions occurring at near-physiological temperature. However, production and characterization of homogeneous micron-sized protein crystals at high density remain a bottleneck, due to the lack
Sara Ricci et al.
Frontiers in physiology, 12, 645529-645529 (2021-06-22)
Saliva facilitates feed ingestion, nutrient circulation, and represents an important pH buffer for ruminants, especially for cattle fed high-concentrate diets that promote rumen acidification. This experiment evaluated the short-term effects of nine phytogenic compounds on salivation, saliva physico-chemical composition as