Merck
L3790
Sigma-Aldrich
リゾチーム ニワトリ卵白由来
10 mg/mL
別名:
ムコペプチドN-アセチルムラモイルヒドロラーゼ, ムラミダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.56
由来生物
chicken egg white
品質水準
フォーム
liquid
分子量
single-chain 14.3 kDa
濃度
≥400000 units/mL
10 mg/mL
テクニック
cell based assay: suitable
適合性
suitable for cell lysis
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
chicken ... LYZ(396218)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リゾチームは、バクテリアの細胞壁を壊してDNAとタンパク質の抽出効率を向上させる、卵白に見られる酵素です。
アプリケーション
この酵素は、細菌の細胞壁を破壊します。スフェロプラストの調製に使用されます。
バクテリア由来のDNAとタンパク質の両方の精製に適しています。
生物化学的/生理学的作用
リゾチ-ムは、N-アセチルムラミン酸とN-アセチル-D-グルコサミン残基との間の、ならびにキトデキストリン内のN-アセチル-D-グルコサミン残基同士の間のβ(1→4)結合を加水分解します。 グラム陽性菌は細胞壁におけるペプチドグリカンの比率が高いため、この加水分解反応に対して高い感受性を示します。 グラム陰性菌は外膜を持ち、ペプチドグリカンの比率が低いため、この加水分解反応に対する感受性は高くありません。 しかし、これらの細胞も、菌体の外膜に存在する金属イオンをキレ-トするEDTAの存在下であれば加水分解が可能です。
リゾチ-ムは、広いpH範囲(6.0~9.0)で活性を示します。 pH 6.2(0.02 ~ 0.100 M)では、pH 9.2(0.01 ~ 0.06 M)の場合よりも、極大活性がより広いイオン強度範囲で認められます。
適合性
CelLytic Bを用いたバクテリアからのタンパク質抽出試験済みです。
単位の定義
One unit will lyse 0.4 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 8.0 at 37 °C.
物理的形状
25mM酢酸ナトリウム溶液(50%グリセロ-ル含有)
調製済み溶液:50%グリセロールを含む25 mM酢酸ナトリウムpH 4.5中10 mg/mLリゾチーム
法的情報
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
L3790PROC:
L3790-1ML-KC:
L3790-VAR:
L3790-1ML:
L3790-10X1ML:
L3790-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phase-sensitive spatially-modulated surface plasmon resonance polarimetry for detection of biomolecular interactions
Patskovsky,S et al.
Sens. Actuators, 133 (2), 628-631 (2008)
Michael G Drage et al.
Cellular immunology, 258(1), 29-37 (2009-04-14)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) signals through Toll-like receptor 2 (TLR2) to regulate antigen presenting cells (APCs). Mtb lipoproteins, including LpqH, LprA, LprG and PhoS1, are TLR2 agonists, but their co-receptor requirements are unknown. We studied Mtb lipoprotein-induced responses in TLR2(-/-), TLR1(-/-)
Daimon P Simmons et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(4), 2405-2415 (2010-07-28)
Dendritic cells (DCs) cross process exogenous Ags and present them by class I MHC (MHC-I) molecules to CD8(+) T cells specific for Ags from viruses and bacteria such as Mycobacterium tuberculosis. Unmethylated CpG DNA signals through TLR9 to induce type
Benjamin S Waldman et al.
Cell, 180(2), 359-372 (2020-01-21)
Toxoplasma gondii chronically infects a quarter of the world's population, and its recrudescence can cause life-threatening disease in immunocompromised individuals and recurrent ocular lesions in the immunocompetent. Acute-stage tachyzoites differentiate into chronic-stage bradyzoites, which form intracellular cysts resistant to immune
Patricia Chastagner et al.
EMBO molecular medicine, 12(12), e12025-e12025 (2020-11-13)
Tau accumulation in the form of neurofibrillary tangles in the brain is a hallmark of tauopathies such as Alzheimer's disease (AD). Tau aggregates accumulate in brain regions in a defined spatiotemporal pattern and may induce the aggregation of native Tau
プロトコル
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.