スキップする
M0508
Micrococcus lysodeikticus ATCC No. 4698
lyophilized cells
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥17,100
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
¥17,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
lyophilized cells
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Preparation Note
0.01 M EDTA(pH 7.0)、0.15 M塩化ナトリウムで洗浄済み。
Other Notes
DNAの供給源。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M3770M3440SAE0092
form
lyophilized cells
form
lyophilized cells
form
(Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
M0508-VAR: + M0508-25G: + M0508-1G-PW: + M0508-1G: + M0508-BULK: + M0508-5G: + M0508-5G-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)